Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Lysterning, hvid
Artikelnummer. 15359621
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
15359621 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15359621 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4672
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges til at belyse og visualisere overfladeegenskaber af ikke-gennemsigtige prøver
  • Indeholder unikke, proprietære LED-lyskuber
  • Billedfluorscensprøver til specifik bølgelængdeLysmotor udsender høj intensitet over en kort lysvej, der leverer overlegen fluorofor-excitation
  • Hver kube indeholder en LED, kondenserende optik og hårdtbelagte filtre
  • Brugerskiftbar og automatisk genkendt af systemet
  • Kortere lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
  • Kontinuerlig belysning, der muliggør ensartede resultater
  • 50.000+ timers pærelevetid, der giver lavere driftsomkostninger
  • Justerbar lysintensitet, der hjælper med at reducere fotoblegning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LED lys terning
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) Countess™ II FL automatiseret celletæller, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre, LED
Lyskilde Metalhalogenid (pære)
Mængde 1 stk.