Få mere at vide
Thermo Scientific™ EVOS™ Karplade til store fartøjer
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Denne EVOS beholderplade er beregnet til brug på scenen af EVOS FL farvebilledsystem. Denne plade er designet til at holde store kar, for øget præcision i prøvejustering og er blot en af mange let at udskifte plader og holdere, der er tilgængelige til denne instrumentplatform. Med en tætsiddende og sikker pasform, men alligevel let at skifte, gør dette tilbehør billedprøver i en række karholdere praktiske og nemme.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Karplade |
| Produktlinje | EVOS |
| Enheden holder | Stort Fartøj |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Mængde | 1 stk. |