Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Karholder, en 100 mm petriskål
Artikelnummer. 11997315
Skift visning
Mængde:
1 Holder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11997315 1 Holder Hver
1 options
Artikelnummer. 11997315 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEPVH004
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Til kolber, bakker og petriskåle
Bredt udvalg af holdere hjælper med at maksimere fleksibiliteten af EVOS og Micromaster™ omvendte mikroskoper.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Fartøjsholder
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System
Format en 100 mm petriskål
Holder 1 100 mm petriskål
Mængde 1 Holder