Få mere at vide
EVOS™ EVOS™ Fartøjsholder, ibidi 35 mm petriskåle
Mængde:
1 Holder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Bredt udvalg af holdere hjælper med at maksimere fleksibiliteten af EVOS og Micromaster™ omvendte mikroskoper.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fartøjsholder |
| Produktlinje | EVOS |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Format | Ibidi 35 mm petriskåle |
| Holder | 4 35 mm ibidi Petriskåle |
| Mængde | 1 Holder |