Få mere at vide
EVOS™ EVOS™ Karholder/adapter til Automated Stage, med fastholdelsesplader med flere brønde
Mængde:
1 Holder
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Passer til objektglas, cellekulturkolbe eller -skål eller mikrobrøndplade til trin af EVOS billeddannelsessystemer for øget præcision i prøvejustering
- Holder tallerkener med flere brønde
- Fungerer som adapter til standardbeholdere (kattenumre AMEP-VH001 til AMEP-VH018)
- Specifikt for automatiseret fase af EVOS FL Auto Imaging System
- Har håndtag for ekstra bekvemmelighed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fartøjsholder |
| Produktlinje | EVOS |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Format | en plade med flere brønde |
| Holder | Multi-brønds plade |
| Mængde | 1 Holder |