Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Onstage inkubator (OSI-2)
Artikelnummer. 17864565
Skift visning
Mængde:
Hver
Artikelnummer. Mængde
17864565 Hver
1 options
Artikelnummer. 17864565 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMC2000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anden generation EVOS Onstage Incubator (OSI-2) er designet til at arbejde problemfrit med EVOS M5000 og EVOS M7000 billedbehandlingssystemer.
Anden generation EVOS Onstage Incubator (OSI-2) er designet til at arbejde problemfrit med EVOS M5000 og EVOS M7000 billedbehandlingssystemer og giver præcis kontrol af temperatur, fugtighed og gaskoncentration (O2, CO2, N2), hvilket muliggør optagelse af billeder fra den samme prøve over lange perioder og optagelse af time-lapse-film under fysiologiske og ikke-fysiologiske forhold. For ekstra bekvemmelighed indeholder OSI-2 en luftkompressor om bord, hvilket eliminerer behovet for en separat lufttank. Miljøindstillinger og billedoptagelsesparametre er alle sømløst integreret i mikroskopets brugergrænseflade, hvilket skaber et højtydende inverteret billedbehandlingssystem med fremragende fleksibilitet, brugervenlighed og fremragende optisk ydeevne til krævende live cell time-lapse billeddannelseseksperimenter.
De EVOS Onstage Incubator (OSI-2) tilbyder disse vigtige fordele:
•Fuldt integreret miljøkammer til live cell time-lapse billeddannelse
• Præcis opretholdelse af fysiologiske eller ikke-fysiologiske forhold i time-lapse eksperimentets varighed
• Intuitiv brugergrænseflade til indstilling af miljøforhold og billedoptagelsesparametre
• Lille fodaftryk, robust konstruktion og workflow-forbedrende designelementer
• Valg af en bred vifte af inkubatorkompatible karholdere på scenen
• Støjsvag, indbygget luftkompressor
Fuldt integreret miljøkontrolsystem
OSI-2 består af en miljøkontrolenhed og et miljøkammer præcisionsværktøj til det automatiserede XY-trin på EVOS M7000-system (Kat. Nr. AMF7000). Scenepladen (link til ny PDP AMEPVH106), der leveres med OSI-2, er også kompatibel med den semi-automatiske EVOS M5000-system (Kat. Nr. AMF5000). En lille, separat kontrolenhed sørger for strøm-, fugt- og temperaturstyring og gas (luft eller luft-CO 2- forblanding, CO 2 og N 2 til O 2 -fortrængning i hypoxieksperimenter). I modsætning til mange andre systemer, der kræver separate softwaremoduler eller styreenheder, betjenes OSI-2 via brugergrænsefladen på EVOS M5000 og M7000 systemer. Efter en simpel installation genkendes inkubatoren automatisk af billedbehandlingssoftwaren og er klar til brug.
Fleksibel og præcis miljøkontrol
Når man udfører undersøgelser af levende celler, såsom celleproliferation, cellecyklus, stamcelledifferentiering, migration, membran- og organeldynamikundersøgelser, er det vigtigt at opretholde miljøkontrol. Forskydninger i temperatur på selv få grader kan have dybtgående virkninger på dynamiske cellulære hændelser, ligesom ændringer i CO 2 eller iltkoncentrationer. Evnen til at opretholde stram temperaturkontrol hjælper med at opretholde cellefunktionen og reducerer risikoen for biologiske temperaturrelaterede artefakter. Det minimerer også termiske sammentrækninger eller udvidelser, der kan forårsage fokusustabilitet eller drift. For at muliggøre undersøgelser af celler under hypoxiske forhold har systemet tre gasledningsporte. Ved at bruge N2 er det muligt at skabe hypoxi ved at indstille iltsensoren til det ønskede niveau.
Driftsområder og niveauer
Temperaturområde: omgivende til 40 °C (+/- °0,1 C)
Relativ luftfugtighed: 70 –90 % ved 37-40 °C
CO 2 -område: 0 –20 %
O 2 område: 0 % til omgivende
Luftkompressor decibel niveau: 45 Db (med dæksel); 48 Db (uden dæksel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Inkubator på scenen
Produktlinje EVOS
Til brug med (applikation) Time-lapse billeddannelse
Til brug med (udstyr) EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Holder Objektglas, kammerglas, kammerdækglas, flerbrøndsplader, petriskåle, T-25-kolber og T-75-kolber
Relativ luftfugtighed 70 til 90 % ved 37 °C til 40 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivelsestemperatur til 40 °C (± 0,1 °C)
Højde (engelsk) 9'' (Kontrolenhed)
1,6 tommer. (Miljøenhed)
Højde (metrisk) 23 cm (kontrolenhed)
4,1 cm (miljøenhed)
Længde (engelsk) 18 tommer (Kontrolenhed)
11 tommer. (Miljøenhed)
Længde (metrisk) 45 cm (kontrolenhed)
21 cm (miljøenhed)
Vægt (engelsk) 15 lb. (Kontrolenhed)
1,6 lb. (Miljøenhed)
Vægt (metrisk) 6,7 kg (kontrolenhed)
0,73 kg (miljøenhed)
Bredde (engelsk) 8,3'' (Kontrolenhed)
9 tommer. (Miljøenhed)
Bredde (metrisk) 21 cm (kontrolenhed)
23 cm (miljøenhed)
Indhold og opbevaring •Stagetop Miljøkammer
• Kontrolenhed
• Master Stage Plate (AMEPVH106)
• Lysskærm og lysskjolddæksel
• Sensor datakabel med 6-polet stik
• Kabel, USB 2,0 A-til-B, 180 cm (6 fod)
• Opvarmet slange med temperaturkontrol, 180 cm (6 fod; AMEP4728)
• Gasledning, 1/8 in. ID, 1/4. OD (AMEP4732)
• Push-to-connect gasledningsadapter, 1/4 tommer. NPT mand (3 hver)
• Standard-hoved åben nøgle
• Sekskantskruetrækker (2 mm)
• Netledning, Type A (Nordamerika)
NOTE: En landespecifik netledning skal bestilles separat i områder, der ikke bruger type A-strømstikket
Mængde Hver
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100 til 240 V