Få mere at vide
EVOS™ Olympus 40X Objective, super-apochromat, dækglaskorrigeret
:
Super-Apochromat objektivobjektiv
Beskrivelse
- Tilbyder Apo-korrektion fra UV- til IR-områder
- Dækglaskorrigeret objektiv udstyret med justerbar krave for at sfærisk korrigere for dækglastykkelse mellem 0,11 og 0,23 mm
- Kan indstille kraven til tykkelsen af det dækglas, der bruges
- #1.5 dækglas har en tykkelse på 0,17 mm
- For ukendt tykkelse skal du dreje kraven i begge retninger, mens du overvåger prøvefokus
- Kompatibel med EVOS Cellebilleddannelsessystemer
- Tilbyder optisk ydeevne fra synligt lys til nær infrarødt lys
- Opfylder behov på tværs af spektrum af forstørrelser og optiske specifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektiv linse |
| Produktlinje | EVOS |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Inkluderer | Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader |
| Linsetype | Super-apochromat |
| Forstørrelse | 40X |
| Mængde | Hver |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |