Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Objektivt startsæt til fluorescens/lysfelt/fasekontrast
Artikelnummer. 30178685
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30178685 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30178685 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP5010
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Dette fluoritobjektivbundt indeholder tre objektiver og er ideelt til generelle lysfelter (transmitteret lys), fasekontrast og fluorescensapplikationer.
Dette fluoritobjektivbundt inkluderer tre objektiver og er fremragende til generelle lysfelter (transmitteret lys), fasekontrast og fluorescensapplikationer. Objektiverne inkluderet i denne pakke er 4X, 10X og 20X fluorit lang-arbejdsafstand (LWD) fase-kontrast objektiver. LWD-mål er optimeret til billeddannelse af objektglas, cellekulturskåle/-kolber og mikrotiterplader. Fasekontrast-billeddannelse forbedrer billedkvaliteten for svære at se, gennemskinnelige prøver (såsom celler). Alle EVOS objektiver tilbyder enestående optisk ydeevne fra synligt lys til nær-infrarødt lys.
Yderligere egenskaber ved dette EVOS objektiv bundt:
EVOS 4X Objective, fluorit (kat. nr. AMEP4980)
  • Forstørrelse: 4X
  • Numerisk blænde: 0,13
  • Arbejdsafstand: 10,58 mm
EVOS 10X Objective, fluorit (kat. nr. AMEP4981)
  • Forstørrelse: 10X
  • Numerisk blænde: 0,30
  • Arbejdsafstand: 7,13 mm
EVOS 20X Objective, fluorit (kat. nr. AMEP4982)
  • Forstørrelse: 20X
  • Numerisk blænde: 0,45
  • Arbejdsafstand: 6,12 mm
Billedkvalitet
Mikroskopobjektiver kan være de vigtigste komponenter i et optisk mikroskop, fordi de er ansvarlige for primær billeddannelse. Billedkvalitet er afgørende for eksperimentel succes og et krav for offentliggørelse; EVOS mål giver den kvalitet på tværs af det synlige spektrum til nær infrarødt lys. Denne ydeevne er resultatet af mange års perfektion af objektivfremstilling. EVOS objektiver har samme eller bedre numeriske åbninger som alle andre producenter i samme klasse, og det brede udvalg betyder, at du har valgmuligheder til dine billedbehandlingsbehov.
Objektive klasser
Achromat-objektiver er fremragende til generelle applikationer med standardkorrektion af farve og fokus.
Fluoritobjektiver leverer fremragende opløsning og er lavet med højere numeriske blænder end achromatobjektiver, hvilket resulterer i et lysere fluorescenssignal og billeddannelse med højere kontrast. Den højere optiske kvalitet reducerer i høj grad optiske aberrationer, og korrektioner for farve og fokus er på højere niveauer end achromat-mål. Fluoritobjektiver er velegnede til fluorescens og krævende transmitteret lys, hvor den højere kontrast gør dem velegnede til farvebilleder.
Apochromat objektiver er fremstillet til de højeste niveauer af opløsning, fluorescenslysstyrke og kontrast; kromatiske aberrationer er næsten elimineret. De anbefales til de mest krævende applikationer, især ved forstørrelser på 60x og derover. Apokromatiske objektiver er et godt valg til optagelse af farvebilleder i hvidt lys.
Lysfeltskontrast versus fasekontrastobjektiver
Brightfield er den mest grundlæggende form for lysmikroskopi og opnås ved prøveabsorption af lys. Et område med højere tæthed i en prøve vil absorbere mere lys og dermed øge kontrasten i disse områder.
Fasekontrastobjektiver er mest nyttige til svære at se, gennemskinnelige prøver. Denne kontrastmetode opnås ved at konvertere faseskift, forårsaget af lys, der passerer gennem en gennemskinnelig prøve, til ændringer i lysstyrken (dvs. kontrast).
Lang arbejdsafstand versus dækglaskorrigerede objektiver
Objektiver med lang arbejdsafstand (LWD) er optimeret til brug gennem beholdere med en nominel vægtykkelse på 0,9 1,–5 mm. Dette omfatter kar, der almindeligvis anvendes i cellekultur og cellebaserede assays, såsom objektglas, cellekulturskåle og -kolber, mikrotiterbrøndsplader osv. Dækglaskorrigerede objektiver er optimeret til brug gennem #1.5 dækglas (tykkelse ca. 0,17 mm). Disse objektiver har en højere forstørrelse/NA-forhold og giver højere opløsning sammenlignet med LWD-objektiver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Til brug med (udstyr) EVOS Billedbehandlingssystemer
Linsetype Fluorit, PH, LWD
Forstørrelse 4X, 10X, 20X
Indhold og opbevaring • EVOS™ 4X Objektiv, fluorit, LWD, fasekontrast, 0,13NA/10,58WD (Kat. Nr. AMEP4980)
• EVOS™ 10X Objektiv, fluorit, LWD, fasekontrast, 0,30NA/7,13WD (Kat. Nr. AMEP4981)
• EVOS™ 20X Objektiv, fluorit, LWD, fasekontrast, 0,45NA/6,12WD (Kat. Nr. AMEP4982)
Mængde 1 sæt
Må kun benyttes til forskning.