Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ M7000-billedbehandlingssystem
Artikelnummer. 15918206
Skift visning
Mængde:
1 system
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15918206 1 system Hver
1 options
Artikelnummer. 15918206 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMF7000
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højtydende, fuldautomatisk, inverteret, flerkanals billedbehandlingssystem til fluorescens og transmitteret lys. Udviklet til at opfylde nutidens forventninger til billedkvalitet, brugergrænsefladeinteraktioner, datagenereringshastighed og -fleksibilitet samt slutbrugerværdi med blot nogle få klik.
  • Enestående billedkvalitet og alsidighed med et 5-positions objektivtårn, 4-farve LED-fluorescens og transmitterende lyskanaler og 3,2 MP CMOS farve- og sort/hvid-kameraer
  • Enestående brugervenlighed med fuldautomatisk X/Y-scanningstrin, autofokus og indsamlingsrutiner
  • Højhastigheds-billedoptagelse kombineret med brøndscanning i flere positioner og Z-stack- og tile-stitch-muligheder giver kraft og fleksibilitet til din datagenerering
  • Fuldt integreret time-lapse-billeddannelse af levende celler ved hjælp af den valgfrie EVOS Onstage-inkubator til præcis styring af temperatur, gasser til normoxiske eller hypoxiske forhold og luftfugtighed
  • Kraftige billedanalysefunktioner til cellesegmentering og kvantificering med den valgfrie Celleste™ software til billedanalyse
  • Kombinerer og integrerer præcisionskomponenter med en unik moderne designfunktionalitet, der muliggør automatiseret fluorescensbilleddannelse i høj kvalitet overalt med en hidtil uset arbejdsgangseffektivitet. Fuld automatisering af den præcise X/Y-scenebevægelse, ændring af de 4 LED-fluorescerende lyskuber, et 5-positions objektivtårn, fokus og eksponering samt skift af dobbeltkamera gør EVOS M7000-systemet til en enestående platform til en lang række krævende billeddannelsesopgaver
  • Kan programmere til at køre brøndspladescanning, time lapse-eksperimenter og tile-stitch/montage-områdescanninger i Z-stack og/eller time lapse-tilstande i dit valgte kar
  • Kompatibel med alt tilbehør til forgængeren EVOS FL Auto-billedbehandlingssystem
  • Alsidig og meget konfigurerbar med et 5-positions objektivtårn og evnen til samtidig at tage billeder i fire fluorescenskanaler plus transmitteret lys
  • En omfattende pakke af værktøjer til erhvervelse, visualisering og analyse
  • Smart LED-belysningsteknologi
  • Nem at bruge og pålidelig
*Bemærk, at tre (3) landespecifikke strømkabler skal bestilles separat i regioner, der ikke bruger type B-strømstik (Nordamerika): AMEP4644 EVOS-strømkabel, type A (Nordamerika) AMEP4645 EVOS-strømkabel, type G (Storbritannien) AMEP4646 EVOS-strømkabel, type C (Europa) AMEP4647 EVOS-strømkabel, type I (Australien) AMEP4648 EVOS-strømkabel, type L (Italien) AMEP4649 EVOS-strømkabel, type H (Israel) AMEP4708 EVOS-strømkabel, type D (Indien/Sydafrika) AMEP4782 strømkabel, type I (Kina, CCC-certificeret) AMEP4786 strømkabel, type J (Schweiz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type System til billedbehandling af celler
Produktlinje EVOS
Kamera 3,2 MP farve-CMOS
Til brug med (applikation) Neurobiologi, immunonkologi, levende-celle-billeddannelse, 3D-celle-billeddannelse, højopløselig flisescanning, immunhistokemi (IHC)
Model- M7000
Lyskilde LED
Forstørrelse 1,25X til 100X
Mål 5-positions tårn
Opløsning 1920 x 1080 pixels
Vise LCD
Indhold og opbevaring
EVOS M7000-billedbehandlingssystem
  • 27-tommer 4K LCD-skærm med 3840 x 2160 pixel opløsning
  • Ekstern Dell computer med Intel Core i9-processor, 128 GB DDR5 RAM, 4 TB SSHD og NVIDIA Quadro RTXA4000 med 16 GB diskret videografik, der kører Windows 11 LTSC
EVOS M7000 Tilbehørssæt
  • EVOS M7000 Quick Start Guide
  • 16 GB USB 3.0 drev med brugermanual
  • Universal strømforsyning, 24 V, 5A
  • 3 nordamerikanske (type B) strømkabler*
  • USB 3.0 type A til B-kabel
  • Displayport til displayport-kabel, 6 fod
  • Cube adgangsværktøj
  • EVOS Kalibreringsslide (AMEP4720)
  • Karholder med fastholdelse til to objektglas (AMEPVH021)
  • Beholderholder med retentioner til mikrobrøndplader (AMEPVH022). Fungerer også som adapter for beholderholdere AMEPVH001 til AMEPVH018.
  • Blok kondensator skyder (AMEP4688)
  • Diffuser kondensator skyder til lysfelt applikationer (AMEPDFS1)
  • Skyder til 4X-mål (AMEP4738)
  • EVOS Lysskjold
  • Støvdæksel
  • Vejledning til fjernelse af transportsikring
  • Musemåtte
  • Tech Støttekort
  • Ledningsoptisk USB mus
  • Tastatur
* Bemærk, at tre (3) landespecifikke strømkabler skal bestilles separat i regioner, der ikke bruger type B-strømstik (Nordamerika):
  • AMEP4644 EVOS Strømkabel, Type A (Nordamerika)
  • AMEP4645 EVOS Strømkabel, Type G (Storbritannien)
  • AMEP4646 EVOS Strømkabel, Type C (Europa)
  • AMEP4647 EVOS Strømkabel, Type I (Australien)
  • AMEP4648 EVOS Strømkabel, Type L (Italien)
  • AMEP4649 EVOS Strømkabel, Type H (Israel)
  • AMEP4708 EVOS Strømkabel, Type D (Indien/Sydafrika)
  • AMEP4782 Strømkabel, type I (Kina, CCC-certificeret)
  • AMEP4786 Strømkabel type J (Schweiz)
Mængde 1 system