Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ M7000 computeropgradering
Artikelnummer. 30484924
Skift visning
Til brug med (udstyr):
EVOS M7000-billedbehandlingssystem
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30484924 EVOS M7000-billedbehandlingssystem
1 options
Artikelnummer. 30484924 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP5023
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
AMEP5023 indeholder en tilpasset Dell PC og EVOS Deconvolution licens (AMEP5022).
Det nyeste EVOS M7000 Imaging System drives af en ekstern Dell T2 Pro-computer med Intel Core i9-processor. Dell T2 Pro-computeren tilbyder øget hukommelse (128 GB DDR5 RAM) og lagerplads (4 TB SSHD) sammenlignet med tidligere computermodeller, sammen med lignende NVIDIA Quadro RTXA4000 med 16 GB diskret videografik og Windows 11 LTSC-operativsystem.
Hvis du i øjeblikket ejer et EVOS M7000-system med en tidligere model computer (Dell XE3, Dell 3650 eller XE4), så muliggør køb af dette produkt en opgradering til den nyeste computerplatform og operativsystem, der tilbydes til EVOS M7000-systemet, med fordel af forbedret processor og øget hukommelse og lagerplads.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) EVOS M7000-billedbehandlingssystem
Inkluderer Dell XE4 PC med 2D dekonvolutionslicens
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.