Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ M5000 Imaging System
Artikelnummer. p-200113681
Model-:
EVOS™ M5000
Artikelnummer. 17954691
Brand: Invitrogen™ AMF5000SV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This package includes the EVOS M5000 Imaging System (Cat. No. AMF3000) and a Rapid Exchange (REX) extended warranty.
The EVOS M5000 Imaging System is a fully integrated digital inverted benchtop microscope for four-color fluorescence, transmitted-light, and color imaging. With interchangeable optics with autofocus, single-click multi-channel image acquisition, and an interface designed for usability, you can acquire publication-quality images in minutes. And with a range of post-capture tools, from brightness/contrast to annotations and automated cell counting, the EVOS M5000 system is an exceptionally versatile microscope and ideal for a broad range of imaging applications.
EVOS M5000-billedbehandlingssystem er et fuldt integreret digitalt inverteret system til firefarvet fluorescens-, transmitteret lys- og farvebilleddannelse. Med udskiftelig optik, autofokus med et enkelt klik til optagelse af flere kanaler og en brugerflade, der er designet til brugervenlighed, kan der optages billeder i publikationskvalitet på få minutter. Systemet har nu EVOS Stage View, vores egenudviklede funktion til at spore scenens placering via software. Denne nye funktionalitet er i øjeblikket tilgængelig for pilotsalg i udvalgte regioner.
EVOS M5000-billedbehandlingssystem har en række værktøjer efter optagelsen, fra lysstyrke/kontrast og kommentarer til indbyggede analyser til automatisk celletælling, fluorescenstransfektionseffektivitet og cellesammenflydning. Kort sagt er EVOS M5000-systemet et usædvanligt alsidigt billedsystem, der er ideelt til en bred vifte af billedbehandlingsopgaver.
EVOS M5000-billedbehandlingssystem giver dig disse vigtige fordele:
  • Nem installation — ingen vedligeholdelse, montering, justering eller kalibrering
  • Brugerdefineret firefarvet fluorescens, transmitteret lys og farveapplikationer
  • Autofokus, Z-stack-funktion, time-lapse-billeddannelse og multikanaloptagelse med et enkelt klik
  • Proprietær EVOS Stage View til nem sporing af scenens placering via software, markering af interessepunkter og nem tilbagevenden til dem
  • Indbygget software til intuitiv optagelse, billedkommentarer og analyser såsom automatiseret celletælling og cellesammenflydningsmålinger
Fuldt integreret billedbehandlingssystem
EVOS M5000-systemet kombinerer præcisionskomponenter med unik moderne funktionalitet, der muliggør fluorescens- og farvebilleddannelse i høj kvalitet med hidtil uset fleksibilitet. Det er et fuldt integreret billedbehandlingssystem, der kombinerer præcisionsoptik, en 18,5 in. artikuleret LCD-skærm med høj opløsning og et meget følsomt 3,2 MP monokrom CMOS-kamera (2048 x 1536) med 3,45-μ m pixel opløsning. Det monokrome kamera giver den bedste følsomhed til detektering af svage fluorescenssignaler og muliggør kvantitativ analyse. Samtidig indeholder kondensatoren et nyt LED-baseret RGB-belysningsskema, der muliggør farvebilledoptagelse i høj kvalitet med lav støj ved hjælp af den samme monokrome sensor, hvilket muliggør gengivelse af ægte farver i transmitteret lys, hvilket er en fordel ved billeddannelse af farvede vævsprøver såsom H&E-farvede vævssnit.
Alsidig og meget konfigurerbar
Med et fem-positions objektivtårn og mulighed for at optage billeder i fire fluorescenskanaler, fasekontrast i transmitteret lys og farve kan det optiske system nemt konfigureres til at opfylde dine behov. Vælg fra vores brede udvalg af højkvalitetsobjektiver med lang arbejdsafstand og dækglas-korrektion til brug med plastbeholdere eller glassider. Objektiver fås fra 1,25X til 100X forstørrelse med achromat-, fluorit-, semi-apo- eller apochromatkorrektion sammen med over tretten LED-lyskuber, hvilket gør mulighederne for prøveafbildning ubegrænsede. Der findes også udskiftelige karholdere, som passer til de fleste typer og størrelser af kar, herunder objektglas, multibrøndsplader, dyrkningskolber og petriskåle.
Nem at bruge og pålidelig
EVOS M5000-billedbehandlingssystem er kraftfuld, men tilbyder alligevel enkelheden ved plug-and-play. Den kræver ingen opvarmnings- eller nedkølingsperioder, så du kan tage billeder på få minutter. De miljøvenlige, kviksølvfrie LED-lys er beregnet til 50.000 timer og giver enestående stabilitet og holdbarhed. Tænd og —sluk enheden, når du har brug for at tage billeder af en prøve. Den lange levetid og det lave energiforbrug betyder betydeligt lavere driftsomkostninger sammenlignet med systemer med konventionelle lyskilder.
EVOS M5000-billedbehandlingsssystemet er designet af biologer til biologer og er bemærkelsesværdigt nemt at bruge. Efter problemfri billedoptagelse kan du analysere, redigere og kommentere billederne ved hjælp af et sæt praktiske værktøjer, der er tilgængelige både i live-tilstand og for gemte billeder. Brug den automatiske celletællingsapp til nemt at tælle antallet af DAPI-farvede celler. Når du er færdig med at redigere og analysere, skal du gemme billederne og dataene på den indbyggede harddisk, en ekstern USB-enhed, et lokalt netværk eller Thermo Connect-cloud.
Med placeringsintelligens
EVOS M5000-billedbehandlingssystem har den unikke EVOS Stage View. Denne nye proprietære funktion gør det muligt at spore instrumentets manuelle position ’i realtid og vise trådkors, der viser objektivets position i forhold til scenen. Det er især en fordel, når man arbejder med mikrotiterplader. EVOS Stage View giver dig desuden mulighed for at markere interessepunkter i dine prøver og finde dem igen på en konsekvent og intuitiv måde. Denne funktion er kompatibel med forskellige kartyper. Kort med specifikke markerede steder kan gemmes og indlæses, så man hurtigt kan vende tilbage til interessante steder.
Vores EVOS-billedbehandlingsssystemer er bygget op fra bunden for at maksimere præstationen og optimere arbejdsgangen. Du vil blive forbløffet over, hvor nemt dette system er at betjene, og over, hvor fantastisk dine billeder ser ud på skærmen. Dette system flytter grænserne for, hvad et manuelt billedbehandlingssystem kan gøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type System til billedbehandling af celler
Produktlinje EVOS
Kamera 3,2 MP Monokrom CMOS
Til brug med (applikation) Lysfelt-, fasekontrast-, farve- og fluorescensbilleder
Model- EVOS™ M5000
Lyskilde LED
Forstørrelse 1,25X til 100X
Mål 5-positions tårn
Opløsning 1920 x 1080 pixels
Scene Manual, med proprietær EVOS™ Stage View
Vise Artikuleret LCD (18,5 tommer)
Dimensioner 12 x 19 x 23 tommer (30,5 x 48,2 x 58,4 cm)
Vægt (engelsk) 37 lb.
Vægt (metrisk) 16.8 kg
Indhold og opbevaring
EVOS M5000-billedbehandlingssystem
• 18,5 i artikuleret LCD-farveskærm, 1920 x 1080 pixel opløsning
• Integreret PC med 4 GB RAM
• EPI Axis Shipping Restraint Block
• Cube Access Tool
• Light Cube Blank
• Stage Quick Release Pin
• EVOS kondensator lysskærm
EVOS M5000 tilbehørssæt
• USB WiFi dongle
• USB trådløst tastatur
• Karholder til dias (AMEPVH001)
• EVOS karholder, multibrøndsplade (AMEPHV022)
• Universal karholder, 1 tommer. (AMEPVH113)
• EVOS-kalibreringsobjektglas (AMEP4720)
• Universal strømforsyning, 12V, 5A
• strømkabel, type B (Nordamerika)
• UV-skjold
• EVOS-lysskjold
• Blokkondensatorskyder (AMEP4688)
• Kondensatorskyder til 4X-mål (AMEP4738)
• Diffusionskondensatorskyder til lysfeltanvendelser (AMEPDFS1)
• EVOS-støvdæksel
• Objektiv taske med justerbare rum
• Unbrakonøgle/-skruetrækker, 2 mm
EVOS M5000 sikkerhedspakke
• EVOS M5000 Hurtig start-guide
• EVOS M5000 Flyer om Smart Start-modulet
• 16 GB USB 3.0-drev med manual og tilbehørsdokumentation
• Musemåtte
• Teknisk supportkort
* Bemærk, at der skal bestilles en (1) landespecifik strømkabel separat i regioner, der ikke bruger type B (Nordamerika) strømstik:
AMEP4646 EVOS-strømkabel, type C (Europa)
AMEP4708 EVOS-strømkabel, type D (Indien/Sydafrika)
AMEP4645 EVOS-strømkabel, type G (Storbritannien)
AMEP4649 EVOS-strømkabel, type H (Israel)
AMEP4647 EVOS-strømkabel, type I (Australien)
AMEP4782-strømkabel, type I (Kina, CCC-certificeret)
AMEP4786-strømkabel type J (Schweiz)
AMEP4648 EVOS-strømkabel, type L (Italien)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only.