Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ M3000 Imaging System
Artikelnummer. 30178687
Model-:
EVOS M3000
Artikelnummer. 30178687
Brand: Invitrogen™ AMF3000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This package includes the EVOS M3000 Imaging System (Cat. No. AMF3000) and a Rapid Exchange (REX) extended warranty.
The EVOS M3000 Imaging System is a fully integrated digital inverted benchtop microscope for two-color fluorescence, transmitted light, phase contrast, and color imaging. It is excellent for routine cell/tissue culture imaging applications. This system combines an easy user interface with powerful machine learning capabilities that allow users to quickly verify cell appearance, quality, and growth in seconds.
De EVOS M3000 tilbyder dig disse vigtige fordele:
  • Nem installation —uden vedligeholdelse, samling, justering eller kalibrering
  • Automatiseret realtidssammenløbsanalyse —inkluderer forudtrænet maskinlæringsalgoritme, der til enhver tid kan rapportere cellesammenflydning i synsfeltet. Når fartøjet flyttes, opdateres sammenløbsværdien automatisk (på under et sekund i gennemsnit).
  • Brugerdefineret tofarvet fluorescens —med tilsætning af EVOS lysterninger, kan to fluorescenskanaler erhverves
  • Pladsbesparende design —på 12 x 19 x 13 tommer. (B x D x H), systemet passer nemt på laboratoriebænk eller i cellekulturhætte
  • Netværkskompatibel —kan tilsluttes lokalt trådløst netværk for problemfri dataoverførsel til OneDrive™ eller Thermo Fisher Connect-konti. Alternativt tilbyder systemet indbygget opbevaring eller eksport til USB .
  • Fleksibilitet —vælg mellem et bredt udvalg af EVOS-kompatible objektiver (–1,25 60X) til den bedst tilpassede applikation og billedkvalitetsbehov
Sammenløbsanalyse i realtid
Foruddannet ved hjælp af flere fælles cellelinjer rapporterer sammenløbsværktøjet automatisk sammenløbet af kulturen, når den flyttes over scenen i realtid. Dette fjerner inkonsekvens på tværs af flere brugere og hjælper med at spare tid og energi sammenlignet med manuel estimering.
Fuldt integreret billedbehandlingssystem
De EVOS M3000 Imaging System har en 10,3-tommer LCD-touchskærm af høj kvalitet. Den indbyggede computer og SSD'en (128 GB) er i stand til at behandle og gemme timers billeder i en enkelt session eller på tværs af flere sessioner. Den indeholder et meget følsomt farve-CMOS-kamera (2.064 x 1.536 pixel opløsning, 3,2 megapixel) til optagelse af højkvalitets 8-bit monokrome eller farvebilleder i TIFF-, PNG- og JPG-formater, foruden videooptagelse i MP4-format. Juster kontrasten og mætningen af billeder efter anskaffelse for at producere fantastiske udgivelsesklare billeder.
Alsidig og meget konfigurerbar
Med et objektivtårn med fire positioner og evnen til at optage billeder i to fluorescenskanaler, transmitteret lys, fasekontrast og farve, kan systemet nemt konfigureres til at hjælpe med at opfylde dine behov. Vælg fra vores brede udvalg af højkvalitetsobjektiver med lang arbejdsafstand og dækglas-korrektion til brug med plastbeholdere eller glassider. Dette system understøtter 1,25X til 60X forstørrelse med achromat-, fluorit- eller apochromat-korrektion sammen med over et dusin LED-lyskuber. Billed dine celler, som du vil se dem.
Nem at bruge og pålidelig
De EVOS M3000 Imaging System tilbyder enkelheden ved plug-and-play. Det kræver ingen opvarmnings- eller nedkølingsperioder, så du kan tage billeder hurtigt. Touchscreen-displayet fungerer med nitrilhandsker, men systemet understøtter også mus og tastatur via USB forbindelse. De EVOS M3000 er renrumskompatibel, i stand til at gennemgå standard desinfektionsprotokoller, herunder UV og hydrogenperoxid. Placer enheden direkte i en cellekulturhætte for hurtig analyse af kulturstatus og kvalitet. Et valgfrit mekanisk trin (Kat. nr. AMEP5011) kan installeres på det faste trin for lettere manipulation af kar.
Vores EVOS billedbehandlingssystemer er bygget fra bunden for at hjælpe med at maksimere ydeevnen og optimere arbejdsgangen. Du vil blive forbløffet over, hvor nemt dette system er at betjene, og over, hvor fantastisk dine billeder ser ud på skærmen. Dette system flytter grænserne for, hvad et manuelt billedbehandlingssystem kan gøre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type System til billedbehandling af celler
Produktlinje EVOS
Kamera CMOS
Til brug med (applikation) Billedbehandling
Model- EVOS M3000
Lyskilde LED
Forstørrelse 1,25 til 60X
Mål 4-position tårn
Opløsning 1920 x 1200 pixels
Scene Fast (mekanisk valgfrit)
Vise 10,1 tommer. LCD-berøringsskærm
Dimensioner 11,7 x 12,7 x 19,1 tommer.
Vægt (engelsk) 18.4 lb.
Vægt (metrisk) 8.3 kg
Indhold og opbevaring
EVOS M3000 billedbehandlingssystem
• 10,1-tommer LCD-touchskærm, 1920 x 1080 pixel opløsning
• Indbygget pc og SSD med 8 GB RAM, 120 GB brutto hukommelse
• EPI Axis Shipping Restraint Block
• Cube Access Tool
• Light Cube Blank
EVOS M3000 tilbehørssæt
• USB Wi-Fi Adapter (til trådløs netværksforbindelse til Connect-applikationer)
• USB 3.0 Flash Drive (til billedlagring, forudindlæst med brugerdokumentation)
• Kondensator lysskærm
• UV-lysskærmsæt
• Polycarbonat Stageplade
• Universal strømforsyning, 12V, 5A
• Netledning, Type B (Nordamerika)
• Blokkondensatorskyder (AMEP4688)
• Kondensatorskyder til 4X-mål (AMEP4738)
• Diffusionskondensatorskyder til Brightfield-applikationer (AMEPDFS1)
• EVOS Støvdæksel
• Teknisk supportkort
* Bemærk, at en (1) landespecifik netledning skal bestilles separat i områder, der ikke bruger Type B (Nordamerika) strømstik:
AMEP4646 EVOS Netledning, Type C (Europa)
AMEP4708 EVOS Netledning, type D (Indien/Sydafrika)
AMEP4645 EVOS Netledning, Type G (Storbritannien)
AMEP4649 EVOS Netledning, Type H (Israel)
AMEP4647 EVOS Netledning, Type I (Australien)
AMEP4782 Strømledning, Type I (Kina, CCC-certificeret)
AMEP4786 Netledning Type J (Schweiz)
AMEP4648 EVOS Netledning, Type L (Italien)
Mængde 1 system
Vis mere Vis mindre
For Research Use Only.