Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, YFP 2.0
Beskrivelse
- Anden generation EVOS LED-lyskuber giver overlegen ensartet belysning i hele synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger
- Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning
- Ligesom det originale design kombinerer de kondenserende optik og hårdtbelagte filtre i én lysmotor, der leverer digitalt styret fluorofor-excitation
- Disse LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer. og kan bruges med førstegenerations lysterninger
- Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet
- De EVOS Light Cube, YFP 2.0, er ideel til brug med EYFP, Venus, acridin orange og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 500 og 542 nm
- LED-pærerne på EVOS systemer er vurderet til> 50.000 timer sammenlignet med 300 timer for en typisk kviksølvpære og 1.500 timer for en metalhalogenidpære
EVOS LED lysterninger giver disse vigtige fordele:
- Ensartet belysning over hele synsfeltet for fremragende billedkvalitet
- Optimeret spektral kompatibilitet for at maksimere ægte signaldetektion, samtidig med at gennemløb minimeres for den bedst mulige datakvalitet
- En kort lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
- Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer, der hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LED lys terning |
| Produktlinje | EVOS |
| Excitation/Emission | Eks: 500/24 Em: 542/27 |
| Til brug med (udstyr) | Countess™ III FL automatiseret celletæller, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem |
| Inkluderer | Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre |
| Mængde | 1 stk. |