Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, Texas Red 2.0
Artikelnummer. 16628987
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16628987 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16628987 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4955
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anden generation EVOS LED-lyskuber giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger.
Optimeret spektral troskab på tværs af kanaler forbedrer datakvaliteten markant ved at minimere uønsket gennemstrømning. Ligesom det originale design kombinerer de kondenserende optik og hårdtbelagte filtre i én bemærkelsesværdig lysmotor, der leverer digitalt styret fluorofor-excitation. Disse LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer og kan bruges med førstegenerations lysterninger. Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet. De EVOS Light Cube, Texas Red 2.0, er ideel til brug med Alexa Fluor 594, mCherry, MitoTracker Red CMXRos, mKate, Texas Red og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 585 og 628 nm.
De EVOS Light Cube, Texas Red 2.0, tilbyder dig disse vigtige fordele:
  • Ensartet belysning over hele synsfeltet for fremragende billedkvalitet
  • Optimeret spektral kompatibilitet for at maksimere ægte signaldetektion, samtidig med at gennemløb minimeres for den bedst mulige datakvalitet
  • En kort lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
  • Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
Effektive lette motorer
Vores anden generations lysterning-design forbedrer sig dramatisk i forhold til originalen. En større blænde øger belysningens ensartethed, hvilket giver fremragende billedkvalitet og konsistens med flisesyet. Derudover maksimerer nye LED-lys- og filterkombinationer signal-til-baggrundsforholdet, der er så vigtigt for dæmpede prøver, hvilket forbedrer datakvaliteten uanset signalstyrke for begge EVOS og grevindesystemer. Ved at placere LED-lyskuben så tæt som muligt på objektivtårnet minimeres antallet af optiske elementer i lysbanen. Højintensiv belysning over en kort lysvej øger effektiviteten af fluorofor-excitation, hvilket giver bedre detektion af svage fluorescerende signaler.
Hårdt coatede filtersæt for højere transmissionseffektivitet
Hardcoatede filtre er dyrere, men har skarpere kanter og betydeligt højere transmissionseffektivitet, hvilket typisk resulterer i> 25 % højere lystransmission sammenlignet med blødt belagte filtre. LED-pærer og filtre, der er optimeret til at maksimere signalet fra målfluoroforer, mens de minimerer signalet fra andre farvestoffer (dvs. gennemblødning), vil hjælpe dig med at opnå lysere fluorescens, højere transmissionseffektivitet og evne til at detektere svage fluorescenssignaler og bedre signal-til-støj-forhold. Disse faktorer hæver både image- og datakvaliteter.
Kontinuerlig lysintensitet
Kviksølvbuelamper kan falde i intensitet med 50 % i løbet af de første 100 timers drift plus, billeder, —der er optaget i forskellige sessioner, kan ikke sammenlignes kvantitativt ved brug af kviksølvbelysning uden komplicerede kalibreringer. EVOS terninger bevarer en kontinuerlig lyskubeintensitet, der giver ensartet belysning fra dag til dag og eksperiment til eksperiment og hjælper dig med direkte at sammenligne kvantitative resultater fra billeder, der er optaget på forskellige dage. Hver lyskube indeholder et præcist matchet sæt af optiske komponenter for at optimere lysstrålens position, ensartethed og intensitet. Disse digitalt styrede lyskilder gør det nemt at justere lysintensitet, eksponeringstid og kameraforstærkning, der kan reducere fototoksicitet og fotoblegning.
Billigere at eje og vedligeholde
LED-pærerne på EVOS systemer er vurderet til> 50.000 timer (∼ 17 år), sammenlignet med 300 timer for en typisk kviksølvpære og 1.500 timer for en metalhalogenidpære. Dette betyder besparelser i den samlede vedligeholdelse af dit instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LED lys terning
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) EVOS M5000, EVOS M7000, grevinde 3 FL
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre
Bølgelængde Eks: 585/29 Em: 628/32
Mængde 1 stk.