Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube Starter Kit, DAPI, GFP
Beskrivelse
De EVOS Light Cube Starter Kit til DAPI og GFP indeholder to anden generation EVOS lysterninger: DAPI 2.0 (Kat. Nr. AMEP4950) og GFP 2.0 (Kat. Nr. AMEP4951). DAPI lysterningen er ideel til brug med BFP, DAPI, Hoechst , LysoTracker Blå, NucBlue Levende og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 357 og 447 nm. GFP lysterningen er ideel til brug med AlexaFluor 488, CellTracker Green, GFP, MitoTracker Green og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 482 og 524 nm.
Disse anden generation af LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer og kan bruges med førstegenerations lysterninger. Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet.
EVOS Light Cube-startsæt tilbyder disse vigtige fordele:
- Ensartet belysning over hele synsfeltet for fremragende billedkvalitet
- Optimeret spektral kompatibilitet for at maksimere ægte signaldetektion, samtidig med at gennemløb minimeres for den bedst mulige datakvalitet
- En kort lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
- Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer, der hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
- Omkostningsbesparelser i forhold til at købe lyskuberne enkeltvis
Effektive lette motorer
Vores anden generation af lysterningdesign har dramatisk en større blændeåbning, der øger belysningens ensartethed, hvilket giver fremragende billedkvalitet og konsistens med flisesyet. Derudover maksimerer nye LED-lys- og filterkombinationer signal-til-baggrundsforholdet, der er så vigtigt for dæmpede prøver, hvilket forbedrer datakvaliteten uanset signalstyrke for begge EVOS og grevindesystemer. Ved at placere LED-lyskuben så tæt som muligt på objektivtårnet minimeres antallet af optiske elementer i lysbanen. Højintensiv belysning over en kort lysvej øger effektiviteten af fluorofor-excitation, hvilket giver bedre detektion af svage fluorescerende signaler.
Hårdt coatede filtersæt for højere transmissionseffektivitet
Hardcoatede filtre er dyrere, men har skarpere kanter og betydeligt højere transmissionseffektivitet, hvilket typisk resulterer i> 25 % højere lystransmission sammenlignet med blødt belagte filtre. LED-pærer og filtre, der er optimeret til at maksimere signalet fra målfluoroforer, mens de minimerer signalet fra andre farvestoffer (dvs. gennemblødning), vil hjælpe dig med at opnå lysere fluorescens, højere transmissionseffektivitet og evne til at detektere svage fluorescenssignaler og bedre signal-til-støj-forhold. Disse faktorer hæver både image- og datakvaliteter.
Kontinuerlig lysintensitet
Kviksølvbuelamper kan falde i intensitet med 50 % i de første 100 timers drift. Plus, billeder erhvervet i forskellige sessioner kan ikke sammenlignes kvantitativt ved brug af kviksølvbelysning uden komplicerede kalibreringer. EVOS terninger bevarer en kontinuerlig lyskubeintensitet, der giver ensartet belysning fra dag til dag og eksperiment til eksperiment og hjælper dig med direkte at sammenligne kvantitative resultater fra billeder, der er optaget på forskellige dage. Hver lyskube indeholder et præcist matchet sæt af optiske komponenter for at optimere lysstrålens position, ensartethed og intensitet. Disse digitalt styrede lyskilder gør det nemt at justere lysintensitet, eksponeringstid og kameraforstærkning, der kan reducere fototoksicitet og fotoblegning.
Billigere at eje og vedligeholde
LED-pærerne på EVOS systemer er vurderet til> 50.000 timer (∼ 17 år), sammenlignet med 300 timer for en typisk kviksølvpære og 1.500 timer for en metalhalogenidpære. Dette betyder besparelser i den samlede vedligeholdelse af dit instrument.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Filterterning |
| Produktlinje | EVOS |
| Oversigt | DAPI og GFP lysterninger |
| Excitation/Emission | Eks: 357/44 Em: 447/60 og Ex: 482/25 Em: 524/24 |
| Til brug med (applikation) | DAPI/Texas Rød |
| Til brug med (udstyr) | EVOS Billedbehandlingssystemer |
| Inkluderer | Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre |
| Mængde | 2 kuber/sæt i alt |
Må kun benyttes til forskning.