Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube Starter Kit, DAPI, GFP, Texas Red
Artikelnummer. 30245182
Skift visning
Mængde:
3 terninger/sæt i alt
Artikelnummer. Mængde
30245182 3 terninger/sæt i alt
1 options
Artikelnummer. 30245182 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP5016
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
EVOS™ Light Cube Starter Kit samler nogle af vores mest populære lysterninger i en praktisk pakke.
De EVOS Light Cube Starter Kit til DAPI, GFP og Texas Red indeholder tre anden generation EVOS lysterninger: DAPI 2.0 (Kat. Nr. AMEP4950), GFP 2.0 (Kat. Nr. AMEP4951) og Texas Red 2.0 (Kat. Nr. AMEP4955). DAPI lysterningen er ideel til brug med BFP, DAPI, Hoechst , LysoTracker Blå, NucBlue Levende og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 357 og 447 nm. GFP lysterningen er ideel til brug med AlexaFluor 488, CellTracker Green, GFP, MitoTracker Green og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 482 og 524 nm. Texas Red light cube er ideel til brug med Alexa Fluor 594, mCherry, MitoTracker Red CMXRos, mKate, Texas Red og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 585 og 628 nm.
Disse anden generation af LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer og kan bruges med førstegenerations lysterninger. Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet.
EVOS Light Cube-startsæt tilbyder disse vigtige fordele:
  • Ensartet belysning over hele synsfeltet for fremragende billedkvalitet
  • Optimeret spektral kompatibilitet for at maksimere ægte signaldetektion, samtidig med at gennemløb minimeres for den bedst mulige datakvalitet
  • En kort lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
  • Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer, der hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
  • Omkostningsbesparelser i forhold til at købe lyskuberne enkeltvis
Effektive lette motorer
Vores anden generation af lysterningdesign har dramatisk en større blændeåbning, der øger belysningens ensartethed, hvilket giver fremragende billedkvalitet og konsistens med flisesyet. Derudover maksimerer nye LED-lys- og filterkombinationer signal-til-baggrundsforholdet, der er så vigtigt for dæmpede prøver, hvilket forbedrer datakvaliteten uanset signalstyrke for begge EVOS og grevindesystemer. Ved at placere LED-lyskuben så tæt som muligt på objektivtårnet minimeres antallet af optiske elementer i lysbanen. Højintensiv belysning over en kort lysvej øger effektiviteten af fluorofor-excitation, hvilket giver bedre detektion af svage fluorescerende signaler.
Hårdt coatede filtersæt for højere transmissionseffektivitet
Hardcoatede filtre er dyrere, men har skarpere kanter og betydeligt højere transmissionseffektivitet, hvilket typisk resulterer i> 25 % højere lystransmission sammenlignet med blødt belagte filtre. LED-pærer og filtre, der er optimeret til at maksimere signalet fra målfluoroforer, mens de minimerer signalet fra andre farvestoffer (dvs. gennemblødning), vil hjælpe dig med at opnå lysere fluorescens, højere transmissionseffektivitet og evne til at detektere svage fluorescenssignaler og bedre signal-til-støj-forhold. Disse faktorer hæver både image- og datakvaliteter.
Kontinuerlig lysintensitet
Kviksølvbuelamper kan falde i intensitet med 50 % i de første 100 timers drift. Plus, billeder erhvervet i forskellige sessioner kan ikke sammenlignes kvantitativt ved brug af kviksølvbelysning uden komplicerede kalibreringer. EVOS terninger bevarer en kontinuerlig lyskubeintensitet, der giver ensartet belysning fra dag til dag og eksperiment til eksperiment og hjælper dig med direkte at sammenligne kvantitative resultater fra billeder, der er optaget på forskellige dage. Hver lyskube indeholder et præcist matchet sæt af optiske komponenter for at optimere lysstrålens position, ensartethed og intensitet. Disse digitalt styrede lyskilder gør det nemt at justere lysintensitet, eksponeringstid og kameraforstærkning, der kan reducere fototoksicitet og fotoblegning.
Billigere at eje og vedligeholde
LED-pærerne på EVOS systemer er vurderet til> 50.000 timer (∼ 17 år), sammenlignet med 300 timer for en typisk kviksølvpære og 1.500 timer for en metalhalogenidpære. Dette betyder besparelser i den samlede vedligeholdelse af dit instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Filterterning
Produktlinje EVOS
Oversigt DAPI, GFP og Texas Red Light Cubes
Excitation/Emission Eks: 357/44 Em: 447/60, Eks: 482/25 Em: 524/24, og Ex: 585/29 Em: 628/32
Til brug med (applikation) DAPI/GFP/Texas Red
Til brug med (udstyr) EVOS Billedbehandlingssystemer
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre
Mængde 3 terninger/sæt i alt
Må kun benyttes til forskning.