Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, RFP 2.0
Artikelnummer. 16834573
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
16834573 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 16834573 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4952
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Anden generation EVOS LED-lyskuber giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger.
Optimeret spektral troskab på tværs af kanaler forbedrer datakvaliteten markant ved at minimere uønsket gennemstrømning. Ligesom det originale design kombinerer de kondenserende optik og hårdtbelagte filtre i én bemærkelsesværdig lysmotor, der leverer digitalt styret fluorofor-excitation. Disse LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer og kan bruges med førstegenerations lysterninger. Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet. De EVOS Light Cube, RFP 2.0, er ideel til brug med Alexa Fluor 555, Cy3 , MitoTracker Orange CMTMRos, pHrodo , RFP, Rhod-2 og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 542 og 593 nm.
De EVOS Light Cube, RFP 2.0, tilbyder dig disse vigtige fordele:
  • Ensartet belysning over hele synsfeltet for fremragende billedkvalitet
  • Optimeret spektral kompatibilitet for at maksimere ægte signaldetektion, samtidig med at gennemløb minimeres for den bedst mulige datakvalitet
  • En kort lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
  • Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
Effektive lysmotorer
Anden generations lysterningdesign forbedrer sig dramatisk i forhold til originalen. En større blænde øger belysningens ensartethed, hvilket giver fremragende billedkvalitet og konsistens med flisesyet. Derudover maksimerer nye LED-lys- og filterkombinationer signal-til-baggrundsforholdet, der er så vigtigt for dæmpede prøver, hvilket forbedrer datakvaliteten uanset signalstyrke for begge EVOS og grevindesystemer. Ved at placere LED-lyskuben så tæt som muligt på objektivtårnet minimeres antallet af optiske elementer i lysbanen. Højintensiv belysning over en kort lysvej øger effektiviteten af fluorofor-excitation, hvilket giver bedre detektion af svage fluorescerende signaler.
Hårdtbelagte filtersæt giver højere transmissionseffektivitet
Hårdbelagte filtre er dyrere, men har skarpere kanter og væsentligt højere transmissionseffektiviteter, som typisk resulterer i> 25 % højere lystransmission sammenlignet med blødt belagte filtre. LED-pærer og filtre, der er optimeret til at maksimere signalet fra målfluoroforer, mens de minimerer signalet fra andre farvestoffer (dvs. gennemblødning), vil hjælpe dig med at opnå lysere fluorescens, højere transmissionseffektivitet og evne til at detektere svage fluorescenssignaler og bedre signal-til-støj-forhold. Disse faktorer hæver både image- og datakvaliteter.
Kontinuerlig lysintensitet Kviksølvbuelamper kan
falde i intensitet med 50 % i løbet af de første 100 timers drift plus, billeder, der —er optaget i forskellige sessioner, kan ikke sammenlignes kvantitativt ved brug af kviksølvbelysning uden komplicerede kalibreringer. EVOS terninger bevarer en kontinuerlig lyskubeintensitet, der giver ensartet belysning fra dag til dag og eksperiment til eksperiment og hjælper dig med direkte at sammenligne kvantitative resultater fra billeder, der er optaget på forskellige dage. Hver lyskube indeholder et præcist matchet sæt af optiske komponenter for at optimere lysstrålens position, ensartethed og intensitet. Disse digitalt styrede lyskilder gør det nemt at justere lysintensitet, eksponeringstid og kameraforstærkning, der kan reducere fototoksicitet og fotoblegning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LED lys terning
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) Countess™ III FL automatiseret celletæller, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre
Bølgelængde Eks: 542/20 Em: 593/40
Mængde 1 stk.