Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, QDOT WB 525-800 2.0
Artikelnummer. 17344493
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17344493 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17344493 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4966
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
EVOS LED-lyskuber giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger. Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning.
  • Anden generation EVOS LED-lyskuber giver overlegen ensartet belysning i hele synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger
  • Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning
  • Ligesom det originale design kombinerer de kondenserende optik og hårdtbelagte filtre i én lysmotor, der leverer digitalt styret fluorofor-excitation
  • Disse LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer. og kan bruges med førstegenerations lysterninger
  • Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet
  • De EVOS Light Cube, QDOT WB 525-800 2.0, er ideel til brug med Qdot fluoroforer og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 445 og 514 nm
  • LED-pærerne på EVOS systemer er vurderet til> 50.000 timer sammenlignet med 300 timer for en typisk kviksølvpære og 1.500 timer for en metalhalogenidpære
EVOS LED lysterninger giver disse vigtige fordele:
  • Ensartet belysning over hele synsfeltet for fremragende billedkvalitet
  • Optimeret spektral kompatibilitet for at maksimere ægte signaldetektion, samtidig med at gennemløb minimeres for den bedst mulige datakvalitet
  • En kort lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
  • Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer, der hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 stk.