Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ lys terning, Cy7 2.0
Artikelnummer. 17468092
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17468092 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17468092 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4967
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Anden generation EVOS LED lysterning giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger. Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning.
  • EVOS LED lysterning giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger
  • Optimeret spektral troskab på tværs af kanaler forbedrer datakvaliteten markant ved at minimere uønsket gennemstrømning
  • Kondenserende optik og hårdtbelagte filtre kombineret i én bemærkelsesværdig lysmotor, der leverer digitalt styret fluorofor-excitation
  • Disse LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer og kan bruges med førstegenerations lysterninger
  • Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet
  • Ideel til brug med Cy7 og Alexa Fluor 750 og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 716 og 794 nm
  • Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LED lys terning
Produktlinje EVOS
Excitation/Emission Eks: 716/40 Em: 794/32
Til brug med (udstyr) Countess™ III FL automatiseret celletæller, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre
Mængde 1 stk.