Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Light Cube, CFP-YFP EM 2.0
Artikelnummer. 17354493
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
17354493 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 17354493
Brand: Invitrogen™ AMEP4969
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EVOS LED-lyskuber giver overlegen belysningsensartethed på tværs af synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger. Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning.
  • Anden generation EVOS LED-lyskuber giver overlegen ensartet belysning i hele synsfeltet, hvilket resulterer i enestående billedkvalitet med flisestikninger
  • Samtidig forbedrer optimeret spektral troskab på tværs af kanaler datakvaliteten betydeligt ved at minimere uønsket gennemstrømning
  • Ligesom det originale design kombinerer de kondenserende optik og hårdtbelagte filtre i én lysmotor, der leverer digitalt styret fluorofor-excitation
  • Disse LED-lyskuber er bagudkompatible med ældre EVOS og grevindesystemer. og kan bruges med førstegenerations lysterninger
  • Ligesom de originale lysterninger kan disse LED-terninger skiftes af brugeren og genkendes automatisk af instrumentet
  • De EVOS Light Cube, CFP-YFP EM 2.0, er ideel til brug med CFP-YFP FRET-emission og andre fluoroforer med excitations- og emissionsmaksima nær 445 og 542 nm
  • LED-pærerne på EVOS systemer er vurderet til> 50.000 timer sammenlignet med 300 timer for en typisk kviksølvpære og 1.500 timer for en metalhalogenidpære
EVOS LED lysterninger giver disse vigtige fordele:
  • Ensartet belysning over hele synsfeltet for fremragende billedkvalitet
  • Optimeret spektral kompatibilitet for at maksimere ægte signaldetektion, samtidig med at gennemløb minimeres for den bedst mulige datakvalitet
  • En kort lysvej, der giver overlegen detektion af fluorescerende signaler
  • Stabil belysningsintensitet over 50.000 timer, der hjælper med eksperimentel reproducerbarhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LED lys terning
Produktlinje EVOS
Excitation/Emission Eks: 445/45 nm Em: 542/27
Til brug med (udstyr) Countess™ III FL automatiseret celletæller, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Inkluderer Kondenserende optik, hårdtbelagte filtre
Mængde 1 stk.