Få mere at vide
EVOS™ EVOS™ 60X Objektiv, fluorit, LWD
Artikelnummer. 11957275
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11957275 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11957275 Leverandør EVOS™ Leverandørnr. AMEP4626
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Komponenter fremstillet for at sikre billeder i udgivelseskvalitet
RMS-gevindobjektiver med 45 mm parfokal afstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System
Inkluderer Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader
Linsetype Plan fluorit
Forstørrelse 60X
Numerisk blænde 0.75
Mængde 1 stk.