Få mere at vide
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD
Beskrivelse
RMS-gevindobjektiver med 45 mm parfokal afstand
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektiv linse |
| Produktlinje | EVOS |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Inkluderer | Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader |
| Linsetype | Plan fluorit |
| Forstørrelse | 40X |
| Numerisk blænde | 0.65 |
| Mængde | 1 stk. |