Få mere at vide
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, fluorite, LWD, phase-contrast
Artikelnummer. 11957305
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11957305
Brand: EVOS™ AMEP4683
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Komponenter fremstillet for at sikre billeder i udgivelseskvalitet
RMS-gevindobjektiver med 45 mm parfokal afstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ XL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System
Linsetype Plan fluorit
Forstørrelse 40X
Numerisk blænde 0.65
Mængde 1 stk.