Få mere at vide
EVOS™ EVOS™ 40X Objective, achromat, LWD, phase-contrast
Artikelnummer. 11907285
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11907285 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 11907285 Leverandør EVOS™ Leverandørnr. AMEP4635
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Komponenter fremstillet for at sikre billeder i udgivelseskvalitet
RMS-gevindobjektiver med 45 mm parfokal afstand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) EVOS™ XL Imaging System, EVOS™ XL Core Imaging System
Inkluderer Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader
Linsetype Planlæg Achromat
Forstørrelse 40X
Numerisk blænde 0.65
Mængde Hver