Få mere at vide
EVOS™ EVOS™ FL Auto Hovedplade til store fartøjer
Mængde:
1 tallerken
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Giver brugeren mulighed for at bruge forskellige typer kar til billeddannelse af celler dyrket i store cellekulturkolber og skåle
- Velegnet til T150 og større vævskulturkolber
- Har plader og holdere, der er nemme at udskifte til denne instrumentplatform, for optimal præcision ved prøvejustering
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Hovedplade |
| Produktlinje | EVOS |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Holder | Stor vævskulturkolbe, T150 kar |
| Mængde | 1 tallerken |