Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ Kalibreringsslide
Artikelnummer. 17236573
Skift visning
Mængde:
1 rutsjebane
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17236573 1 rutsjebane Hver
1 options
Artikelnummer. 17236573 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4720
Forventet forsendelse: 28-10-2026
De EVOS Kalibreringsslide bruges til at kalibrere tre parametre i systemet: synsfelt, parfokalitet og parcentration.
De EVOS Kalibreringsslide bruges til at kalibrere tre parametre af EVOS billedbehandlingssystem: synsfelt, parfokalitet og parcentration. Kalibrering af parfokaliteten sikrer, at prøven forbliver i fokus, når objektivet ændres, og kalibrering af parcentreringen sikrer, at et objekt i midten af synsfeltet forbliver i midten af feltet, uanset hvilket objektiv, der bruges.
Kalibreringsskyderen giver dig disse fordele:
•Nem, præcis og præcis kalibrering af dit mikroskop
• Fem XY-kvadrater divideret med gitter på: 1,00, 0,200, 0,100, 0,050 og 0,025 mm
• Syv forskellige kalibreringscirkler: 4.000, 2.000, 1.000, 0.400, 0.200, 0.100 og 0.050 mm
• Præcisionslebet glas af optisk kvalitet
• Beskyttende opbevaringstaske
Kalibreringsproceduren involverer to adskilte trin. Først matches kalibreringskorset på skærmen til trådkorset på kalibreringsglasset. Derefter måles diametrene af referencecirklerne på kalibreringsslæden. Hvert trin udføres ved hjælp af både det monokrome og farvekameraet. Den samlede tid, der kræves for at kalibrere et objektiv, er omkring fem minutter. Mere information kan findes i systemets ’manual. Bemærk, at de fabriksinstallerede objektiver, der følger med EVOS billeddannelsessystemer er blevet prækalibreret. Der er ingen grund til at kalibrere dem igen, medmindre de fjernes og skal geninstalleres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type EVOS Kalibrering
Produktlinje EVOS
Dimensioner (L x B) 76 x 26 mm
Til brug med (udstyr) EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ FL Auto 2 billedbehandlingssystem, EVOS™ M5000 billedbehandlingssystem, EVOS™ M7000 billedbehandlingssystem
Mængde 1 rutsjebane