Få mere at vide
EVOS™ 50X Oil Objective, achromat, dækglaskorrigeret
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dækglas-korrigeret objektiv, der er optimeret til billeddannelse gennem #1.5 dækglas
- Tilbyder optisk ydeevne fra synligt lys til nær infrarødt lys
- Opfylder behov på tværs af spektrum af forstørrelser og optiske specifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Objektiv linse |
| Produktlinje | EVOS |
| Til brug med (udstyr) | EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ FL Auto Imaging System |
| Inkluderer | Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader |
| Fokus afstand | 0.19 mm |
| Linsetype | Planlæg Achromat |
| Forstørrelse | 50X |
| Numerisk blænde | 0.95 |
| Mængde | 1 stk. |