Få mere at vide
Invitrogen™ EVOS™ 40X Objective, achromat, LWD, fasekontrast, 0,65NA/2,74WD
Artikelnummer. 16401905
Skift visning
Mængde:
1 mål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16401905 1 mål Hver
1 options
Artikelnummer. 16401905 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AMEP4935
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Dette achromat-objektiv er ideelt til generelle applikationer
Dette er et lang arbejdsafstand (LWD) objektiv, der er optimeret til billeddannelse af objektglas, cellekulturskåle og -kolber og mikrotiterplader. Dette er også et fasekontrastobjektiv, hvilket gør det nyttigt til svære at se, gennemskinnelige prøver. Alle EVOS™ objektiver tilbyder enestående optisk ydeevne fra synligt lys til nær infrarødt lys. Det omfattende udvalg af objektiver opfylder behov på tværs af spektret af forstørrelser og optiske specifikationer.
Yderligere egenskaber ved dette EVOS™ objektiv:
• Forstørrelse: 40X
• Numerisk blænde: 0,65
• Arbejdsafstand: 2,74 mm
Billedkvalitet
Mikroskopobjektiver kan være de vigtigste komponenter i et optisk mikroskop, fordi de er ansvarlige for primær billeddannelse. Billedkvalitet er afgørende for eksperimentel succes og et krav for offentliggørelse; EVOS™ mål giver den kvalitet på tværs af det synlige spektrum til nær infrarødt lys. Denne ydeevne er resultatet af mange års perfektion af objektivfremstilling. EVOS™ objektiver har samme eller bedre numeriske åbninger som alle andre producenter i samme klasse, og det brede udvalg betyder, at du har valgmuligheder til dine billedbehandlingsbehov.
Objektive klasser
Achromat-objektiver er perfekte til generelle applikationer med standardkorrektion af farve og fokus.
Fluoritobjektiver leverer fremragende opløsning og er lavet med højere numeriske blænder end achromatobjektiver, hvilket resulterer i et lysere fluorescenssignal og billeddannelse med højere kontrast. Den højere optiske kvalitet reducerer i høj grad optiske aberrationer, og korrektioner for farve og fokus er på højere niveauer end achromat-mål. Fluoritobjektiver er ideel til fluorescens og krævende transmitterende lysapplikationer, hvor den højere kontrast gør dem velegnede til farvebilleder.
Apochromat objektiver er fremstillet til de højeste niveauer af opløsning, fluorescenslysstyrke og kontrast; kromatiske aberrationer er næsten elimineret. De anbefales til de mest krævende applikationer, især ved forstørrelser på 60x og derover. Apokromatiske objektiver er det bedste valg til optagelse af farvebilleder i hvidt lys.
Lysfeltskontrast versus fasekontrastobjektiver
Brightfield er den mest grundlæggende form for lysmikroskopi og opnås ved prøveabsorption af lys. Et område med højere tæthed i en prøve vil absorbere mere lys og dermed øge kontrasten i disse områder.
Fasekontrastobjektiver er mest nyttige til svære at se, gennemskinnelige prøver. Denne kontrastmetode opnås ved at konvertere faseskift, forårsaget af lys, der passerer gennem en gennemskinnelig prøve, til ændringer i lysstyrken (dvs. kontrast).
Lang arbejdsafstand versus dækglaskorrigerede objektiver
Objektiver med lang arbejdsafstand (LWD) er optimeret til brug gennem beholdere med en nominel vægtykkelse på 0,9-1,5 mm. Dette omfatter kar, der almindeligvis anvendes i cellekultur og cellebaserede assays, såsom objektglas, cellekulturskåle og -kolber, mikrotiterbrøndsplader osv. Dækglaskorrigerede objektiver er optimeret til brug gennem #1.5 dækglas (tykkelse ca. 0,17 mm). Disse objektiver har en højere forstørrelse/NA-forhold og giver højere opløsning sammenlignet med LWD-objektiver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Objektiv linse
Produktlinje EVOS
Til brug med (udstyr) EVOS™ M5000, EVOS™ M7000, EVOS™ FL billedbehandlingssystem, EVOS™ XL Core Imaging System, EVOS™ FL farvebilledsystem, EVOS™ FL Auto Imaging System, EVOS™ XL billedbehandlingssystem
Inkluderer Kar, dias, cellekulturskåle, kolber, Microtiter Brøndplader
Linsetype 40x achromat, PH, LWD, 0,65NA/2,74WD
Forstørrelse 40X
Mængde 1 mål