Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-synlige spektrofotometre Smart termostateret 7-celle roterende skifter
Artikelnummer. 12306583 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Evolutionsspektrofotometre
Type:
7-celle roterende skifter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
12306583 Evolutionsspektrofotometre 7-celle roterende skifter Hver
1 options
Artikelnummer. 12306583 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840214900
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Kontroller temperaturen effektivt med et cirkulerende vandbad ved hjælp af Thermo Scientific™ Evolution™ UV-synlige spektrofotometre Smart termostateret 7-celle roterende skifter.
Kontroller temperaturen effektivt med et cirkulerende vandbad ved hjælp af Thermo Scientific™ Evolution™ UV-synlige spektrofotometre Smart termostateret 7-celle roterende skifter. Kombineret med en væskerecirkulator giver denne celleskifter kontrol af prøvetemperaturen for op til 7 prøver eller standarder.
  • Nemt at bruge prøvepositioneringstilbehør til brug med Thermo Scientific™ Evolution™ 200 serier og 300 spektrofotometre.
  • Tilbehørsstyring fuldt integreret i Thermo Scientific ™ INSIGHT™ og Thermo Scientific VISION™ ™ software.
  • Automatisk softwaregenkendelse, smart justering og serienummerrapportering
  • Inkluderer karrusel og motorbase.
  • Når den placeres i både prøve- og referencestråler (kun Evolution 300), tillader denne celleskifter sammenligning af op til 7 prøver med 7 unikke referencer.
  • Overvåg temperaturen i en celle med temperatursondetilbehør til smart tilbehør, katalognummer 0011401.
  • Når du implementerer dette tilbehør i et reguleret eller QC-miljø, er en komplet systemkvalifikationspakke tilgængelig for at sikre overensstemmelse af instrument og tilbehør som en komplet enhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Kompatibel med temperatursondetilbehør til Smart tilbehør, katalog#10011401
Konfigurationsdetaljer Evolution One/One Plus - kun prøveposition, Evolution Pro - prøve og referencepositioner
Type 7-celle roterende skifter
Til brug med (udstyr) Evolutionsspektrofotometre
Inkluderer Karrusel og motorbund
Termostatering Termostatering med strømmende væske fra en ekstern temperaturstyret recirkulator