Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvikling™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. p-9510003 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Evolution One INTL Sikkerhedsbundt
Evolution One INTL USP/EP Standardpakke
Evolution One Plus UV-Vis-specifikation
Evolution One UV-Vis specifikation
Evolution OnePlus INTL Sikkerhedspakke
Evolution OnePlus INTL USP/EP Standardpakke
Spektral båndbredde:
1 nm
1,0, 2,0 nm Variabel
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Spektral båndbredde
17329263 Evolution One UV-Vis specifikation 1 nm
17339263 Evolution One Plus UV-Vis-specifikation 1,0, 2,0 nm Variabel
17435603 Evolution One INTL Sikkerhedsbundt 1 nm
17445603 Evolution One INTL USP/EP Standardpakke 1 nm
17465603 Evolution OnePlus INTL Sikkerhedspakke 1,0, 2,0 nm Variabel
17455603 Evolution OnePlus INTL USP/EP Standardpakke 1,0, 2,0 nm Variabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17329263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840341400
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometre kombinerer pålidelig og alsidig hardware med let at lære, let at bruge Thermo Scientific™ Indsigt™ Pro-software. Sammen vil de opfylde de forskellige behov, din organisation har for et analytisk værktøj.
Til rutinemæssig, kompleks forskning og avancerede applikationer, herunder gældende overholdelse, Thermo Scientific™Evolution™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometer-serien samler pålidelig, alsidig hardware, en bred vifte af tilbehør, med let-at-bruge, let at lære Thermo Scientific™ Insight™ Pro-software.
Webinar: Identifikation af proteinaggregation gennem UV-Vis-spektroskopi
Til rutine- og forskningsanalyser tilbyder denne instrumentserie reelle innovationer, der giver forbedret brugervenlighed og driftsikkerhed – uden ekstra kompleksitet. Med enkel software, avanceret instrumentering og et bredt udvalg af tilbehør samarbejder Evolution One og One Plus UV-Vis-spektrometrene med dig om at udføre eksperimenter på den måde, du ønsker – for at få de resultater, du har brug for.
Optimeret teknik leverer ultimativ ydeevne:
  • Dobbeltstrålegeometri med mulighed for fast 1 nm eller variabel spektral båndbredde
  • AFBG-teknologi (Application Focused Beam Geometry) giver den bedste ydelse fra mikroceller, faste prøver og fiberoptiske prober (kun Evolution One Plus)
  • Xenon-blitzlampe kræver ingen opvarmningstid, hvilket giver øjeblikkelige målinger
  • Opfyld kemiske, materialevidenskabelige eller biologiske behov for prøvetagning og måling med et bredt udvalg af tilbehør
Insight Pro-software —Nem at lære, nem at bruge
  • Reducer træningstiden: Optimeret brugergrænseflade med promptsoftware definerer en klar trin-for-trin-arbejdsgang og er nem at undervise i og lære
  • Forebyg kostbare prøveudtagnings- og målefejl: Skab dedikerede arbejdsgange til komplekse analyser, og transformer flertrins arbejdsgange til én forenklet, nem at følge metode, der passer til ethvert brugerniveau med Customized User Environment (CUE)
  • Altid aktuel: Uanset om det er brugerinput eller applikationskrav eller nye regler, forbedres Insight Pro-software løbende med hurtige opgraderinger for at levere større muligheder og effektivitet til dit laboratoriums ’behov
Tilbehør til alle dine prøveudtagningsbehov:
  • Bredt udvalg af tilbehør med forskellige temperaturstyringsmuligheder, prøveskiftere, sippere og solide prøveudtagningsenheder fuldender din analyse
  • Vælg mellem Peltier enkeltcelleholder eller et smart 8-cellet Peltier-system til temperaturkontrol og prøveovervågning fra 0°til 100°C
  • Nem softwareintegration giver dig fuld kontrol over dine målinger
Regulerings-/kvalitetskontrolmiljøer:
For at bruge EvolutionOne/One Plus UV-Vis-spektrofotometre i et reguleret miljø eller kvalitetskontrolmiljø tilbyder vi et bredt udvalg af overholdelsesprodukter og tjenester for at reducere implementeringstiden og sikre systemets ydeevne.
Evolution One/One Plus sikkerheds- og valideringspakker inkluderer:
  • Evolution One eller One Plus UV-Vis-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • Kvalifikationsfiltersæt til UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP farmaceutisk standardpakke inkluderer:
  • Evolution One eller One Plus-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • USP og EP UV-standardsæt
  • USP og EP Visible-standardsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundlinjeplanhed ±0,001 A, 200–800 nm, 1,0 nm SBW, glattet
Detektor type Dobbelte silicium-fotodioder
Dimensioner (L x B x H) 593 x 475 x 266 mm (23,3 x 18,7 x 10,6 tommer)
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje Evolution One
Spektral båndbredde 1 nm
Type Evolution One UV-Vis specifikation
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Drift <0,0005 A/t., 500 nm, 1,0 nm SBW, 1 times opvarmning
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz vælges automatisk, 150 W maksimum
Inkluderer Evolution One Plus UV-Vis spektrometer
Lampens levetid >5 år eller længere, hvis der ikke bruges live-signal
Støj 0A: ≤0,00015 A
1A: ≤0,00025 A
2A:≤0,00050 A
260 nm, 1,0 nm SBW, RMS
Optisk design Dobbeltstråle med prøve- og referencekuvettepositioner Czerny-Turner Monochromator
Pharmacopoeia Compliance Testing Fotometrisk nøjagtighed (60 mg/l K2Cr2O7): ±0,010A
Strejflys:≤1 %T ved 198 nm: KCI; ≤0,05 %AT ved 220 nm: Nal, Kl
Nøjagtighed i bølgelængde:±.5 nm 541,9, 546,1 nm Hg emissionslinjer,±0,8 nm fuld rækkevidde
Nøjagtighed i bølgelængde:≤0,05 nm, gentagen scanning af 546,1 nm Hg emissionslinje
Fotometrisk nøjagtighed 1 A: ±0,004 A, 2 A: ±0,008 A, målt ved 440 nm ved hjælp af neutrale densitetsfiltre, der kan spores til NIST
Fotometrisk display -0,3 til 4,0 A
Fotometrisk rækkevidde >3,5 A
Fotometrisk gentagelighed 1 A: ±0,0002 A
Scan Ordinat-tilstande Absorbans, % transmittans, % reflektans, Kubelka-Munk, log (1/R), log (Abs), Abs*-faktor, intensitet
Scanningshastighed <1 til 6000 nm/min. (Variabel)
garanti Instrument (2 år), lampe (3 år)
Watt 150 W maks.
Bølgelængde nøjagtighed ±0,5 nm (541,9, 546,1 nm kviksølvlinjer),±0,8 nm (fuldt område 190 til 1100 nm)
Bølgelængde datainterval 10, 5, 2, 1.0, 0.5, 0.2, 0.1 nm
Bølgelængde gentagelighed ≤0,05 nm (546,1 nm kviksølvlinje, SD af 10 målinger)
Vægt (engelsk) 32 lb.
Vægt (metrisk) 14.5 kg
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)