Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvikling™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. 17465603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Evolution One INTL Sikkerhedsbundt
Evolution One INTL USP/EP Standardpakke
Evolution One Plus UV-Vis-specifikation
Evolution One UV-Vis specifikation
Evolution OnePlus INTL Sikkerhedspakke
Evolution OnePlus INTL USP/EP Standardpakke
Spektral båndbredde:
1 nm
1,0, 2,0 nm Variabel
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Spektral båndbredde
17465603 Evolution OnePlus INTL Sikkerhedspakke 1,0, 2,0 nm Variabel
17329263 Evolution One UV-Vis specifikation 1 nm
17339263 Evolution One Plus UV-Vis-specifikation 1,0, 2,0 nm Variabel
17435603 Evolution One INTL Sikkerhedsbundt 1 nm
17445603 Evolution One INTL USP/EP Standardpakke 1 nm
17455603 Evolution OnePlus INTL USP/EP Standardpakke 1,0, 2,0 nm Variabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17465603 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840370800
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometre kombinerer pålidelig og alsidig hardware med let at lære, let at bruge Thermo Scientific™ Indsigt™ Pro-software. Sammen vil de opfylde de forskellige behov, din organisation har for et analytisk værktøj.
Til rutinemæssig, kompleks forskning og avancerede applikationer, herunder gældende overholdelse, Thermo Scientific™Evolution™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometer-serien samler pålidelig, alsidig hardware, en bred vifte af tilbehør, med let-at-bruge, let at lære Thermo Scientific™ Insight™ Pro-software.
Webinar: Identifikation af proteinaggregation gennem UV-Vis-spektroskopi
Til rutine- og forskningsanalyser tilbyder denne instrumentserie reelle innovationer, der giver forbedret brugervenlighed og driftsikkerhed – uden ekstra kompleksitet. Med enkel software, avanceret instrumentering og et bredt udvalg af tilbehør samarbejder Evolution One og One Plus UV-Vis-spektrometrene med dig om at udføre eksperimenter på den måde, du ønsker – for at få de resultater, du har brug for.
Optimeret teknik leverer ultimativ ydeevne:
  • Dobbeltstrålegeometri med mulighed for fast 1 nm eller variabel spektral båndbredde
  • AFBG-teknologi (Application Focused Beam Geometry) giver den bedste ydelse fra mikroceller, faste prøver og fiberoptiske prober (kun Evolution One Plus)
  • Xenon-blitzlampe kræver ingen opvarmningstid, hvilket giver øjeblikkelige målinger
  • Opfyld kemiske, materialevidenskabelige eller biologiske behov for prøvetagning og måling med et bredt udvalg af tilbehør
Insight Pro-software —Nem at lære, nem at bruge
  • Reducer træningstiden: Optimeret brugergrænseflade med promptsoftware definerer en klar trin-for-trin-arbejdsgang og er nem at undervise i og lære
  • Forebyg kostbare prøveudtagnings- og målefejl: Skab dedikerede arbejdsgange til komplekse analyser, og transformer flertrins arbejdsgange til én forenklet, nem at følge metode, der passer til ethvert brugerniveau med Customized User Environment (CUE)
  • Altid aktuel: Uanset om det er brugerinput eller applikationskrav eller nye regler, forbedres Insight Pro-software løbende med hurtige opgraderinger for at levere større muligheder og effektivitet til dit laboratoriums ’behov
Tilbehør til alle dine prøveudtagningsbehov:
  • Bredt udvalg af tilbehør med forskellige temperaturstyringsmuligheder, prøveskiftere, sippere og solide prøveudtagningsenheder fuldender din analyse
  • Vælg mellem Peltier enkeltcelleholder eller et smart 8-cellet Peltier-system til temperaturkontrol og prøveovervågning fra 0°til 100°C
  • Nem softwareintegration giver dig fuld kontrol over dine målinger
Regulerings-/kvalitetskontrolmiljøer:
For at bruge EvolutionOne/One Plus UV-Vis-spektrofotometre i et reguleret miljø eller kvalitetskontrolmiljø tilbyder vi et bredt udvalg af overholdelsesprodukter og tjenester for at reducere implementeringstiden og sikre systemets ydeevne.
Evolution One/One Plus sikkerheds- og valideringspakker inkluderer:
  • Evolution One eller One Plus UV-Vis-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • Kvalifikationsfiltersæt til UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP farmaceutisk standardpakke inkluderer:
  • Evolution One eller One Plus-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • USP og EP UV-standardsæt
  • USP og EP Visible-standardsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Evolution One Plus
Spektral båndbredde 1,0, 2,0 nm Variabel
Type Evolution OnePlus INTL Sikkerhedspakke
Inkluderer Evolution One Plus UV-Vis spektrometer, INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware, Validator til Insight Pro A4 LTR papirversion, kvalifikationsfilterkit til UV-Vis
Optisk design AFBG Microcell optimeret; AFBG Fiberoptik optimeret; AFBG-materialer optimeret