Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvikling™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Til rutinemæssig, kompleks forskning og avancerede applikationer, herunder gældende overholdelse, Thermo Scientific™Evolution™ One/One Plus UV-Vis-spektrofotometer-serien samler pålidelig, alsidig hardware, en bred vifte af tilbehør, med let-at-bruge, let at lære Thermo Scientific™ Insight™ Pro-software.
Webinar: Identifikation af proteinaggregation gennem UV-Vis-spektroskopi
Til rutine- og forskningsanalyser tilbyder denne instrumentserie reelle innovationer, der giver forbedret brugervenlighed og driftsikkerhed – uden ekstra kompleksitet. Med enkel software, avanceret instrumentering og et bredt udvalg af tilbehør samarbejder Evolution One og One Plus UV-Vis-spektrometrene med dig om at udføre eksperimenter på den måde, du ønsker – for at få de resultater, du har brug for.
Optimeret teknik leverer ultimativ ydeevne:
- Dobbeltstrålegeometri med mulighed for fast 1 nm eller variabel spektral båndbredde
- AFBG-teknologi (Application Focused Beam Geometry) giver den bedste ydelse fra mikroceller, faste prøver og fiberoptiske prober (kun Evolution One Plus)
- Xenon-blitzlampe kræver ingen opvarmningstid, hvilket giver øjeblikkelige målinger
- Opfyld kemiske, materialevidenskabelige eller biologiske behov for prøvetagning og måling med et bredt udvalg af tilbehør
Insight Pro-software —Nem at lære, nem at bruge
- Reducer træningstiden: Optimeret brugergrænseflade med promptsoftware definerer en klar trin-for-trin-arbejdsgang og er nem at undervise i og lære
- Forebyg kostbare prøveudtagnings- og målefejl: Skab dedikerede arbejdsgange til komplekse analyser, og transformer flertrins arbejdsgange til én forenklet, nem at følge metode, der passer til ethvert brugerniveau med Customized User Environment (CUE)
- Altid aktuel: Uanset om det er brugerinput eller applikationskrav eller nye regler, forbedres Insight Pro-software løbende med hurtige opgraderinger for at levere større muligheder og effektivitet til dit laboratoriums ’behov
Tilbehør til alle dine prøveudtagningsbehov:
- Bredt udvalg af tilbehør med forskellige temperaturstyringsmuligheder, prøveskiftere, sippere og solide prøveudtagningsenheder fuldender din analyse
- Vælg mellem Peltier enkeltcelleholder eller et smart 8-cellet Peltier-system til temperaturkontrol og prøveovervågning fra 0°til 100°C
- Nem softwareintegration giver dig fuld kontrol over dine målinger
Regulerings-/kvalitetskontrolmiljøer:
For at bruge EvolutionOne/One Plus UV-Vis-spektrofotometre i et reguleret miljø eller kvalitetskontrolmiljø tilbyder vi et bredt udvalg af overholdelsesprodukter og tjenester for at reducere implementeringstiden og sikre systemets ydeevne.
Evolution One/One Plus sikkerheds- og valideringspakker inkluderer:
- Evolution One eller One Plus UV-Vis-spektrometer
- INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
- Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
- Kvalifikationsfiltersæt til UV-Vis
Evolution One/One Plus USP/EP farmaceutisk standardpakke inkluderer:
- Evolution One eller One Plus-spektrometer
- INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
- Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
- USP og EP UV-standardsæt
- USP og EP Visible-standardsæt
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Evolution One |
| Spektral båndbredde | 1 nm |
| Type | Evolution One INTL USP/EP Standards Bundle |
| Inkluderer | Evolution One UV-Vis Spectrometer, INSIGHT Pro with Security Software, Validator Documentation A4 Paper Version, USP and EP UV Standards Set, USP and EP Visible Standards Set |