Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvikling™ Pro UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. p-9510005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Evolution Pro + Kviksølvlampe INTL Pharma Værdipakke
Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
Evolution Pro INTL Pharma Værdipakke
Evolution Pro INTL USP/EP Standardpakke
UV-Vis Spec med kviksølvlampepakke
UV-Vis-spektrofotometer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17319263 UV-Vis-spektrofotometer
17309263 UV-Vis Spec med kviksølvlampepakke
17405613 Evolution Pro INTL Pharma Værdipakke
17485603 Evolution Pro + Kviksølvlampe INTL Pharma Værdipakke
17415613 Evolution Pro INTL USP/EP Standardpakke
17495603 Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17319263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840340200
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometre kombinerer pålidelig og alsidig hardware med let at lære, let at bruge Thermo Scientific™ Indsigt™ Pro-software. Sammen vil de opfylde de forskellige behov, din organisation har for et analytisk værktøj.
Til rutinemæssig, kompleks forskning og avancerede anvendelser, herunder overholdelse af gældende regler, samler Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometerserien pålidelig, alsidig hardware, et bredt udvalg af tilbehør og brugervenlig Thermo Scientific Insight Pro-software, der er nem at lære.
Applikationer: Akademisk, kemikalier, føde-& og drikkevarer, kemikalier og miljø, industriel QA/QC, materialevidenskab, lægemidler
Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometre:
  • Stol på det optiske design med dobbeltstråle, der giver enestående pålidelighed, præcision og langtidsstabilitet til de mest krævende anvendelser.
  • Optimeret stabilitet til avancerede testkrav og maksimal opløsningsevne med valgbare båndbredder på 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 og 4,0 nm.
  • Sikre nøjagtigheden af dine data med valgfri Calibration Validation Carousel (CVC) til automatisk verificering af ydeevne.
  • Få øjeblikkelige målinger og fremragende stabilitet over hele bølgelængdeområdet på 190-1100 nm med Xenon-blitzlampe.
Flyt fra prøver for at svare hurtigere:
  • Gå nemt fra prøve til endelig rapport – med den intuitive INSIGHT Pro-software, der guider dig hele vejen.
  • Få de resultater, du har brug for til kvantitativ analyse, scanning og kinetik, med omfattende softwareværktøjer til dataindsamling, -behandling og -rapportering.
  • Tilpas selv komplekse metoder med lethed ved hjælp af workflow-orienterede applikationsmoduler.
  • Håndhæv datasikkerheden med valgfrie værktøjer til INSIGHT Pro-sikkerhedssoftware, der hjælper med at opnå den aktuelle 21 CFR Part 11-overholdelse i dit farmaceutiske laboratorium.
Øg produktiviteten med fleksibilitet i prøveudtagningen:
  • Fremskynd din analyse med Thermo Scientific™ Smart-tilbehør med snap-in design for bekvemmelighed og konsistens.
  • Eliminer manuel opsætning med automatisk genkendelse og softwareintegration af sippere, celleskiftere og tilbehør til autosampler.
  • Udnyt Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometers brede stråleadskillelse og store prøverum, hvilket giver fleksibilitet til unikt tilbehør og avancerede applikationer.
Regulerings-/kvalitetskontrolmiljøer:
For at bruge Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer i et reguleret miljø eller kvalitetskontrolmiljø tilbyder vi et bredt udvalg af overholdelsesprodukter og tjenester for at reducere implementeringstiden og sikre systemets ydeevne.
Evolution Pro farmaceutisk værdipakke inkluderer:
  • Evolution Pro-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator til Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • Kvalificeringsfiltersæt til UV-Vis
Evolution Pro USP/EP farmaceutisk standardpakke inkluderer:
  • Evolution
  • Pro-spektrometer INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • validator til Insight Pro US Ltr eller INTL A4 papirversion
  • USP og EP UV-standardsæt
  • USP og EP Visible-standardsæt
Bestillingsoplysninger om tilbehør:
Alt tilbehør sælges separat. Andet tilbehør omfatter celleskiftere, kuvette- og testholdere, kalibreringskarruseller, sippere, fiberoptiske prober, prøveudtagning med lille volumen og tilbehør til reflektans og hurtig blanding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grundlinjeplanhed ±0,001 A (200 til 800 nm), 2,0 nm SBW, glattet
Detektor type Dobbelt matchede silicium-fotodioder
Lyskilde Xenon-blitz
Produktlinje Evolution Pro
Spektral båndbredde 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm Valgbar
Type UV-Vis-spektrofotometer
Bølgelængdeområde 190 til 1100 nm
Drift <0,0005 A/hr., 500 nm, 2,0 nm SBW, 2 timers opvarmning
Elektriske krav 100/240 V, 50/60 Hz
Til brug med (applikation) Akademisk, kemikalier, føde- og drikkevarer, kemikalier, miljø, industriel QA/QC, materialevidenskab, lægemidler ​
Inkluderer Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer
Lampens levetid >5 år eller længere, hvis der ikke bruges live-signal
Støj 0A:<0,00018 A
1A:<0,00022 A
2A:<0,00050 A
500 nm, 2,0 nm SBW, RMS
Optisk design Modificeret Ebert
-dobbeltstråle med prøve- og referencekuvette/tilbehørspositioner
Pharmacopoeia Compliance Testing Nøjagtighed i bølgelængde: ±0,3 nm 190–900 nm
Bølgelængde Repeterbarhed: SD 10 meas.&t;0,1 nm
Absorbansnøjagtighed:±0,010A ved 1A,±0,010A ved 2A
Absorbans-reproducerbarhed:±0,0025A @ 1A
Strejflys:
Fotometrisk nøjagtighed 1 A:±0,004 A,2 A:±0,004 A, 3 A:±0,006 A, målt ved 440 nm ved hjælp af neutrale densitetsfiltre, der kan spores til NIST
Fotometrisk display ±6 A
Fotometrisk rækkevidde >4 A
Fotometrisk gentagelighed 1 A:±0,0025 A
Scan Ordinat-tilstande Absorbans, % transmittans, % reflektans, Kubelka-Munk, Log(1/R), Log(Abs), ABS x Faktor, Intensitet, 1.-4. afledning
Scanningshastighed Variabel, op til 6000 nm/min.
Stray Light KCl, 198 nm: ≤0,4 % T
NaI, 220 nm:≤ 0,032 % T
NaNO2, 340 nm:<0,01 % T
garanti 3 års garanti på udskiftning af kilder
Bølgelængde nøjagtighed ±0,20 nm (546,07 nm Hg emissionslinje),±0,30 nm, 190 til 900 nm
Bølgelængde datainterval 10, 5, 2, 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.05 nm
Bølgelængde gentagelighed Standardafvigelse på 10 mål<0,05 nm
Grønne funktioner ACT Økomærke (Guld)