Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvikling™ Pro UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. 17495603 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Evolution Pro + Kviksølvlampe INTL Pharma Værdipakke
Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
Evolution Pro INTL Pharma Værdipakke
Evolution Pro INTL USP/EP Standardpakke
UV-Vis Spec med kviksølvlampepakke
UV-Vis-spektrofotometer
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17495603 Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
17319263 UV-Vis-spektrofotometer
17309263 UV-Vis Spec med kviksølvlampepakke
17405613 Evolution Pro INTL Pharma Værdipakke
17485603 Evolution Pro + Kviksølvlampe INTL Pharma Værdipakke
17415613 Evolution Pro INTL USP/EP Standardpakke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17495603 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840372900
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometre kombinerer pålidelig og alsidig hardware med let at lære, let at bruge Thermo Scientific™ Indsigt™ Pro-software. Sammen vil de opfylde de forskellige behov, din organisation har for et analytisk værktøj.
Til rutinemæssig, kompleks forskning og avancerede anvendelser, herunder overholdelse af gældende regler, samler Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometerserien pålidelig, alsidig hardware, et bredt udvalg af tilbehør og brugervenlig Thermo Scientific Insight Pro-software, der er nem at lære.
Applikationer:
Akademisk, kemikalier, føde-& og drikkevarer, kemikalier, miljø, industriel QA/QC, materialevidenskab, lægemidler
Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer:
  • Stol på det optiske design med dobbeltstråle, der giver enestående pålidelighed, præcision og langtidsstabilitet til de mest krævende anvendelser.
  • Optimeret pålidelighed til avancerede testkrav og maksimal opløsningsevne med valgbare båndbredder på 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 og 4,0 nm.
  • Sikre nøjagtigheden af dine data med valgfri Calibration Validation Carousel (CVC) til automatisk verificering af ydeevne.
  • Få øjeblikkelige målinger og fremragende pålidelighed over hele bølgelængdeområdet på 190-1100 nm med Xenon-blitzlampe.
Flyt fra prøver for at svare hurtigere:
  • Gå nemt fra prøve til endelig rapport – med den intuitive INSIGHT Pro-software, der guider dig hele vejen.
  • Få de resultater, du har brug for til kvantitativ analyse, scanning og kinetik, med omfattende softwareværktøjer til dataindsamling, -behandling og -rapportering.
  • Tilpas selv komplekse metoder med lethed ved hjælp af workflow-orienterede applikationsmoduler.
  • Håndhæv datasikkerheden med valgfrie værktøjer til INSIGHT Pro-sikkerhedssoftware, der hjælper med at opnå den aktuelle 21 CFR Part 11-overholdelse i dit farmaceutiske laboratorium.
Forøg produktiviteten med samplingsfleksibilitet:
  • Fremskynd din analyse med Thermo Scientific™ Smart-tilbehør med snap-in design for bekvemmelighed og konsistens.
  • Eliminer manuel opsætning med automatisk genkendelse og softwareintegration af sippere, celleskiftere og tilbehør til autosampler.
  • Udnyt Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometrenes brede stråleadskillelse og store brede stråleseparation og store prøverum, hvilket giver fleksibilitet til unikt tilbehør og avancerede anvendelser.
Regulatoriske/kvalitetskontrolmiljøer:
For at bruge Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometeret i et reguleret eller kvalitetskontrolleret miljø tilbyder vi et bredt udvalg af compliance-produkter og -tjenester for at reducere implementeringstiden og sikre systemets ydeevne.
  • Evolution Pro farmaceutisk værdipakke inkluderer:
  • Evolution Pro-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • Kvalifikationsfiltersæt til UV-Vis
Evolution Pro USP/EP farmaceutisk standardpakke inkluderer:
  • Evolution Pro-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • USP og EP UV-standardsæt
  • USP og EP Visible-standardsæt
Oplysninger om bestilling af tilbehør:
Alt tilbehør sælges separat. Andet tilbehør omfatter celleskiftere, kuvette- og testholdere, kalibreringskarruseller, sippere, fiberoptiske prober, prøveudtagning med lille volumen og tilbehør til reflektans og hurtig blanding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Evolution Pro
Spektral båndbredde 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm Valgbar
Type Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
Inkluderer Evolution Pro med kviksølvlampe UV-Vis-spektrometer, INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware, Validator til Insight Pro A4-papirversion, USP- og EP-UV-standardssæt, USP- og EP-synlige standardssæt