Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvikling™ Pro UV-Vis-spektrofotometre
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Til rutinemæssig, kompleks forskning og avancerede anvendelser, herunder overholdelse af gældende regler, samler Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometerserien pålidelig, alsidig hardware, et bredt udvalg af tilbehør og brugervenlig Thermo Scientific Insight Pro-software, der er nem at lære.
Applikationer:
Akademisk, kemikalier, føde-&og drikkevarer, kemikalier, miljø, industriel QA/QC, materialevidenskab, lægemidler
Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer:
- Stol på det optiske design med dobbeltstråle, der giver enestående pålidelighed, præcision og langtidsstabilitet til de mest krævende anvendelser.
- Optimeret driftsikkerhed til avancerede testkrav og maksimal opløsningsevne med valgbare båndbredder på 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 og 4,0 nm.
- Sikre nøjagtigheden af dine data med valgfri Calibration Validation Carousel (CVC) til automatisk verificering af ydeevne.
- Få øjeblikkelige målinger og fremragende pålidelighed over hele bølgelængdeområdet på 190-1100 nm med Xenon-blitzlampe.
Flyt fra prøver for at svare hurtigere:
- Gå nemt fra prøve til endelig rapport – med den intuitive INSIGHT Pro-software, der guider dig hele vejen.
- Få de resultater, du har brug for til kvantitativ analyse, scanning og kinetik, med omfattende softwareværktøjer til dataindsamling, -behandling og -rapportering.
- Tilpas selv komplekse metoder med lethed ved hjælp af workflow-orienterede applikationsmoduler.
- Håndhæv datasikkerheden med valgfrie værktøjer til INSIGHT Pro-sikkerhedssoftware, der hjælper med at opnå den aktuelle 21 CFR Part 11-overholdelse i dit farmaceutiske laboratorium.
Forøg produktiviteten med samplingsfleksibilitet:
- Fremskynd din analyse med Thermo Scientific™ Smart-tilbehør med snap-in design for bekvemmelighed og konsistens.
- Eliminer manuel opsætning med automatisk genkendelse og softwareintegration af sippere, celleskiftere og tilbehør til autosampler.
- Udnyt Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometrenes brede stråleadskillelse og store brede stråleseparation og store prøverum, d’er giver fleksibilitet til unikt tilbehør og avancerede anvendelser.
Regulatoriske/kvalitetskontrolmiljøer:
For at bruge Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometeret i et reguleret eller kvalitetskontrolleret miljø tilbyder vi et bredt udvalg af compliance-produkter og -tjenester for at reducere implementeringstiden og sikre systemets ydeevne.
- Evolution Pro farmaceutisk værdipakke inkluderer:
- Evolution Pro-spektrometer
- INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
- Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
- Kvalifikationsfiltersæt til UV-Vis
Evolution Pro USP/EP farmaceutisk standardpakke inkluderer:
- Evolution Pro-spektrometer
- INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
- Validator for Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
- USP og EP UV-standardsæt
- USP og EP Visible-standardsæt
Oplysninger om bestilling af tilbehør:
Alt tilbehør sælges separat. Andet tilbehør omfatter celleskiftere, kuvette- og testholdere, kalibreringskarruseller, sippere, fiberoptiske prober, prøveudtagning med lille volumen og tilbehør til reflektans og hurtig blanding.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | Evolution Pro |
| Spektral båndbredde | 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm Valgbar |
| Type | Evolution Pro + Mercury Lamp INTL Pharma Value-pakke |
| Inkluderer | Evolution Pro w/Mercury Lamp UV-Vis Spectrometer, INSIGHT Pro with Security Software, Validator for Insight Pro A4 Paper Version, Qualification Filter Kit for UV-Vis |