Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udvikling™ Pro UV-Vis-spektrofotometre
Artikelnummer. 17405613 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
Evolution Pro + Lamp INTL USP/EP Standards Bundle
Evolution Pro + Mercury Lamp INTL Pharma Value-pakke
Evolution Pro INTL Pharma Value-pakke
Evolution Pro INTL USP/EP Standards Bundle
UV-Vis-specifikationer med kviksølvlampepakke
UV-Vis-spektrofotometer
Artikelnummer. 17405613
Brand: Thermo Scientific™ 912A1112
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Thermo Scientific™ Evolution™ UV-Vis-spektrofotometre kombinerer pålidelig og alsidig hardware med let at lære, let at bruge Thermo Scientific™ Indsigt™ Pro-software. Sammen vil de opfylde de forskellige behov, din organisation har for et analytisk værktøj.
Til rutinemæssig, kompleks forskning og avancerede anvendelser, herunder overholdelse af gældende regler, samler Thermo Scientific Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometerserien pålidelig, alsidig hardware, et bredt udvalg af tilbehør og brugervenlig Thermo Scientific Insight Pro-software, der er nem at lære.
Applikationer: Akademisk, kemikalier, føde-& og drikkevarer, kemikalier og miljø, industriel QA/QC, materialevidenskab, lægemidler
Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometre:
  • Stol på det optiske design med dobbeltstråle, der giver enestående pålidelighed, præcision og langtidsstabilitet til de mest krævende anvendelser.
  • Optimeret stabilitet til avancerede testkrav og maksimal opløsningsevne med valgbare båndbredder på 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 og 4,0 nm.
  • Sikre nøjagtigheden af dine data med valgfri Calibration Validation Carousel (CVC) til automatisk verificering af ydeevne.
  • Få øjeblikkelige målinger og fremragende stabilitet over hele bølgelængdeområdet på 190-1100 nm med Xenon-blitzlampe.
Flyt fra prøver for at svare hurtigere:
  • Gå nemt fra prøve til endelig rapport – med den intuitive INSIGHT Pro-software, der guider dig hele vejen.
  • Få de resultater, du har brug for til kvantitativ analyse, scanning og kinetik, med omfattende softwareværktøjer til dataindsamling, -behandling og -rapportering.
  • Tilpas selv komplekse metoder med lethed ved hjælp af workflow-orienterede applikationsmoduler.
  • Håndhæv datasikkerheden med valgfrie værktøjer til INSIGHT Pro-sikkerhedssoftware, der hjælper med at opnå den aktuelle 21 CFR Part 11-overholdelse i dit farmaceutiske laboratorium.
Øg produktiviteten med fleksibilitet i prøveudtagningen:
  • Fremskynd din analyse med Thermo Scientific™ Smart-tilbehør med snap-in design for bekvemmelighed og konsistens.
  • Eliminer manuel opsætning med automatisk genkendelse og softwareintegration af sippere, celleskiftere og tilbehør til autosampler.
  • Udnyt Evolution Pro UV-Vis Spectrophotometers brede stråleadskillelse og store prøverum, hvilket giver fleksibilitet til unikt tilbehør og avancerede applikationer.
Regulerings-/kvalitetskontrolmiljøer:
For at bruge Evolution Pro UV-Vis-spektrofotometer i et reguleret miljø eller kvalitetskontrolmiljø tilbyder vi et bredt udvalg af overholdelsesprodukter og tjenester for at reducere implementeringstiden og sikre systemets ydeevne.
Evolution Pro farmaceutisk værdipakke inkluderer:
  • Evolution Pro-spektrometer
  • INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • Validator til Insight Pro US Ltr eller INTL A4-papirversion
  • Kvalificeringsfiltersæt til UV-Vis
Evolution Pro USP/EP farmaceutisk standardpakke inkluderer:
  • Evolution
  • Pro-spektrometer INSIGHT Pro med sikkerhedssoftware
  • validator til Insight Pro US Ltr eller INTL A4 papirversion
  • USP og EP UV-standardsæt
  • USP og EP Visible-standardsæt
Bestillingsoplysninger om tilbehør:
Alt tilbehør sælges separat. Andet tilbehør omfatter celleskiftere, kuvette- og testholdere, kalibreringskarruseller, sippere, fiberoptiske prober, prøveudtagning med lille volumen og tilbehør til reflektans og hurtig blanding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Evolution Pro
Spektral båndbredde 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0 nm Valgbar
Type Evolution Pro INTL Pharma Value-pakke
Inkluderer Evolution Pro UV-Vis Spectrometer, INSIGHT Pro with Security Software, Validator for Insight Pro A4 Paper Version, Qualification Filter Kit for UV-Vis