Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Spekulært reflekterende tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Mål ved 8, 15, 20, 30, 45 og 60 grader eller i enhver vinkel fra 30 grader til 80 grader med Thermo Scientific™ Evolution™ Spekulært reflekterende tilbehør.
Denne pakke af tilbehør er nyttig til måling af filmtykkelse og reflektionsegenskaber fra belægninger på metal-, glas- og siliciumsubstrater. Tilbehøret inkluderer et justeringsspejl, der også kan bruges til basislinjemålinger.
Praktisk vandret prøvemontering
- Praktisk vandret prøvemontering muliggør nem placering af prøver til måling
- Udvælgelse af åbninger begrænser størrelsen af den lyspletter, der rammer prøveoverfladen, hvilket letter reproducerbar prøvetagning
- Juster den én gang, og den er justeret for livet - ingen grund til at justere hver gang du indsætter tilbehøret
Alsidighed med polarisatorer i SSH
Kan bruges sammen med en række forskellige polarisatorer, depolarisatorer og filterholdere
Evolution 200/300 Solid Sample Holder kan rumme flere objektglasholdere, hvilket gør det muligt at indsætte optiske elementer enten før eller efter tilbehøret med fast vinkel Specular Reflectance for at begynde dine målinger.
Software til QA/QC test
Designet til applikationer, hvor test i bestemte vinkler er påkrævet
Sørg for, at testkravene er opfyldt
Angiv en tabel med værdier eller minimums- og/eller maksimumgrænser over et helt spektrum og angiv tolerancer - softwaren klarer resten
Testresultater viser høje og lave testgrænser
Tekstbaseret bekræftelse på, at materialet fejler eller overskrider de angivne grænser
- Se mere på: http://www.thermoscientific.com/en/product/fixed-angle-specular-reflectance-accessories.html#sthash.KEtr1HCr.dpuf
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Evolution One/One Plus og Evolution Pro spektrofotometre |
| Inkluderer | 30° spekulær reflektans |
| Prøvestørrelse | 4 x 7 mm |