Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør
Artikelnummer. p-6270073 Shop alle Thermo Scientific produkter
Til brug med (udstyr):
Evolution One/One Plus Series og Evolution Pro spektrofotometre
Evolution One/One Plus og Evolution Pro spektrofotometre
Temperatursondehub, PN 840-214600
Type:
Smart termostateret lineær 8-celleskifter
Temperatursonde
Temperatursonde hub og sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10688508
Brand: Thermo Scientific™ 840219000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Placer præcist op til otte prøver med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør
Placer præcist op til otte prøver med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometre. Termostatering, hvor det er nødvendigt, udføres med en strøm af vand fra et eksternt temperaturstyret recirkulerende vandbad.
Oversigt
  • Få mest muligt ud af dit ’spektrofotometers muligheder
  • Automatiser måling af op til 8 prøver
  • Automatiser måling af standarder for QA/QC-målinger
  • Mål multi-celle kinetik reaktioner
Funktioner:
  • Temperaturområde: -10 ° til 100 °C
  • Præcisionscelleholdermekanisme holder sikkert op til 8 standard 10 mm banelængde celler
  • Automatisk genkendelse og justering
  • Præcisionskonstrueret celletransportsystem giver lydsvag drift og positioneringsnøjagtighed
  • Nem tilslutning til regulering af cirkulerende væsketemperatur
  • Opsamlingsbakke og afløb fanger eventuelle utætte prøver
  • Fuld software kontrol med Thermo Scientific™ INSIGHT™ software på Evolution 200 og Thermo ™ Scientific VISIONpro™ software på Evolution 300
Konfigurationer:
  • Brug kun i prøveposition af Evolution 200/300
Valgmuligheder:
  • Recirkulatorpakke til temperaturstyring
  • Passende temperatursonde(r) til temperaturovervågning
BEMÆRK: Mikrocelle- og semi-mikrocelleapplikationer med dette tilbehør anbefales ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Brugerdefineret kalibreringssekvens i INSIGHT-softwaren til Evolution One/One Plus-spektrofotometrene finder midten af hver celleåbning og husker positionen og går til det sted præcist, hver gang den måler cellen.
Kompatibilitet 10 mm vejlængde standardvolumen,< 10 mm banelængde celler med passende afstandsstykke
Konfigurationsdetaljer Kun prøveposition
Type Smart termostateret lineær 8-celleskifter
Til brug med (udstyr) Evolution One/One Plus Series og Evolution Pro spektrofotometre