Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør
Artikelnummer. 12200789 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Evolutionsspektrofotometre
Temperaturprobe Hub
Type:
Lineær 8-celleskifter
Temperaturprobe og hub
Temperatursonde
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type unitSize
12200789 Temperaturprobe Hub Temperatursonde Hver
10688508 Evolutionsspektrofotometre Lineær 8-celleskifter Hver
10429438 Evolutionsspektrofotometre Temperaturprobe og hub Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12200789 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840219500
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Placer præcist op til otte prøver med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør
Placer præcist op til otte prøver med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometre. Termostatering, hvor det er nødvendigt, udføres med en strøm af vand fra et eksternt temperaturstyret recirkulerende vandbad.
Oversigt
  • Få mest muligt ud af dit ’spektrofotometers muligheder
  • Automatiser måling af op til 8 prøver
  • Automatiser måling af standarder for QA/QC-målinger
  • Mål multi-celle kinetik reaktioner
Funktioner:
  • Temperaturområde: -10 ° til 100 °C
  • Præcisionscelleholdermekanisme holder sikkert op til 8 standard 10 mm banelængde celler
  • Automatisk genkendelse og justering
  • Præcisionskonstrueret celletransportsystem giver lydsvag drift og positioneringsnøjagtighed
  • Nem tilslutning til regulering af cirkulerende væsketemperatur
  • Opsamlingsbakke og afløb fanger eventuelle utætte prøver
  • Fuld software kontrol med Thermo Scientific™ INSIGHT™ software på Evolution 200 og Thermo ™ Scientific VISIONpro™ software på Evolution 300
Konfigurationer:
  • Brug kun i prøveposition af Evolution 200/300
Valgmuligheder:
  • Recirkulatorpakke til temperaturstyring
  • Passende temperatursonde(r) til temperaturovervågning
BEMÆRK: Mikrocelle- og semi-mikrocelleapplikationer med dette tilbehør anbefales ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kompatibilitet Ikke kompatibel med:,
Smart tilbehør base temperatursonde stik. Vælg PN 10011401 for direkte tilslutning til en Smart tilbehørsbase., VISION-software
Diameter (engelsk) 0,040 tommer.
Type Temperatursonde
Til brug med (udstyr) Temperaturprobe Hub
Nedsænkningsdybde 2 mm
Inkluderer Enkelt temperatursonde udstyret med propper til kuvetter med enten en rund åbning til en prop eller en standard firkantet åbning til et låg
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Materiale Rustfrit stål
Termoelement type Type T