Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør
Artikelnummer. 10688508 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Evolutionsspektrofotometre
Temperaturprobe Hub
Type:
Lineær 8-celleskifter
Temperaturprobe og hub
Temperatursonde
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type unitSize
10688508 Evolutionsspektrofotometre Lineær 8-celleskifter Hver
10429438 Evolutionsspektrofotometre Temperaturprobe og hub Hver
12200789 Temperaturprobe Hub Temperatursonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10688508 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 840219000
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Placer præcist op til otte prøver med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør
Placer præcist op til otte prøver med Thermo Scientific™ Evolution™ Smart termostateret lineær 8-celle skifter tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ spektrofotometre. Termostatering, hvor det er nødvendigt, udføres med en strøm af vand fra et eksternt temperaturstyret recirkulerende vandbad.
Oversigt
  • Få mest muligt ud af dit ’spektrofotometers muligheder
  • Automatiser måling af op til 8 prøver
  • Automatiser måling af standarder for QA/QC-målinger
  • Mål multi-celle kinetik reaktioner
Funktioner:
  • Temperaturområde: -10 ° til 100 °C
  • Præcisionscelleholdermekanisme holder sikkert op til 8 standard 10 mm banelængde celler
  • Automatisk genkendelse og justering
  • Præcisionskonstrueret celletransportsystem giver lydsvag drift og positioneringsnøjagtighed
  • Nem tilslutning til regulering af cirkulerende væsketemperatur
  • Opsamlingsbakke og afløb fanger eventuelle utætte prøver
  • Fuld software kontrol med Thermo Scientific™ INSIGHT™ software på Evolution 200 og Thermo ™ Scientific VISIONpro™ software på Evolution 300
Konfigurationer:
  • Brug kun i prøveposition af Evolution 200/300
Valgmuligheder:
  • Recirkulatorpakke til temperaturstyring
  • Passende temperatursonde(r) til temperaturovervågning
BEMÆRK: Mikrocelle- og semi-mikrocelleapplikationer med dette tilbehør anbefales ikke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Brugerdefineret kalibreringssekvens i INSIGHT-softwaren til Evolution One/One Plus-spektrofotometrene finder midten af hver celleåbning og husker positionen og går til det sted præcist, hver gang den måler cellen.
Kompatibilitet 10 mm vejlængde standardvolumen,< 10 mm banelængde celler med passende afstandsstykke
Konfigurationsdetaljer Kun prøveposition
Type Lineær 8-celleskifter
Til brug med (udstyr) Evolutionsspektrofotometre