Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometre er letanvendeligt prøveudtagningstilbehør med en pålidelig peristaltisk pumpe med flere ruller. Når Smart Sipper er installeret, vises alle sipper-kontroller automatisk i softwaren. Metoder kan automatiseres, så prøverne måles automatisk, efter at de er nippet. Smart Sipper-tilbehør har tilstande til at returnere prøven til den originale beholder, sende prøven til spild eller køre kontinuerligt.
- Fuldt integreret drift med Thermo Scientific™ INSIGHT™ software på alle Evolution spektrofotometre. Støttet af Thermo Scientific™ VISION lite -™software på Evolution 200. Prøver kan nippes efterfulgt af automatisk måling og returnering af prøven eller pumpning til spild.
- Automatisk genkendelse af software, smart justering og serienummerrapportering.
- Kan håndtere prøvevolumener fra 200μ L til 9.999 ml og en fuldt tilpasselig slurkvolumen og luftspalte.
- Softwareassisteret kalibreringsrutine for at forenkle processen med at skifte slange og metoder.
- Sippers understøtter 10 mm banelængde celler og kortere banelængde celler i standard celleholderen med brug af en passende afstandsholder. Skift i en langvejscelleholder for at understøtte flowceller op til 100 mm vejlængde.
- Specialiserede slangepakker tilgængelige til:
- mild kemisk brug (siliconeslange)
- syrefast (c-flex)
- biokompatibel (Chemdurance Bio )
- kemisk resistent (Viton )
- Udskiftning af flow-celle-stik til begge Starna og Hellma tilgængelige celler.
Bestillingsadvarsler: Når du implementerer Smart Sipper-tilbehøret i et reguleret eller kvalitetskontrolmiljø, skal du drage fordel af vores unikke fuld-system-kvalifikation for at sikre overensstemmelse med instrumentet og tilbehøret som en komplet enhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Konfigurationsdetaljer | Kontakt venligst din lokale Thermo Fisher Scientific salgsrepræsentant for assistance til konfiguration af autosamplersystemer. |
| Type | CETAC ASX-560 automatisk prøvetager; 4-racks system |
| Til brug med (udstyr) | Evolution Smart Sippers |