Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tilbehør
Artikelnummer. 15811148 Shop alle Thermo Scientific produkter
Type:
CETAC ASX-280 automatisk prøvetager; 2-rack-system
CETAC ASX-560 automatisk prøvetager; 4-racks system
Evolution One/One Plus Adgang.
Kemikaliebestandig. Pumpeslanger
Kemisk silikonepumpeslanger
Kvartsflowcelle, 10 mm bane
Syrebestandigt pumpeslangesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15811148
Brand: Thermo Scientific™ 699129600
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få mest muligt ud af din Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometer med et bredt udvalg af Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tilbehør.
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometre er letanvendeligt prøveudtagningstilbehør med en pålidelig peristaltisk pumpe med flere ruller. Når Smart Sipper er installeret, vises alle sipper-kontroller automatisk i softwaren. Metoder kan automatiseres, så prøverne måles automatisk, efter at de er nippet. Smart Sipper-tilbehør har tilstande til at returnere prøven til den originale beholder, sende prøven til spild eller køre kontinuerligt.
  • Fuldt integreret drift med Thermo Videnskabelig ™ INDSIGT™ og Thermo Scientific ™ VISION™ software metoder. Prøver kan nippes efterfulgt af automatisk måling og returnering af prøven eller pumpning til spild.
  • Automatisk genkendelse af software, smart justering og serienummerrapportering
  • I stand til at håndtere prøvevolumener μfra 200 L til 9.999 ml og en fuldt tilpasselig slurkvolumen og luftspalte
  • Softwareassisteret kalibreringsrutine for at forenkle processen med at skifte slange og metoder
  • Sippers understøtter 10 mm banelængde celler og kortere banelængde celler med brug af en passende afstandsholder. Celler med længere stilængde understøttes ikke.
  • Specialiserede slangepakker til rådighed for
    • mild kemisk brug (siliconeslange)
    • syrefast (c-flex)
    • biokompatibel (Chemdurance Bio )
    • kemisk resistent (Viton )
  • Udskiftning af flow-celle-stik til begge Starna og Hellma tilgængelige celler
Advarsler vedrørende bestilling:
Når du implementerer Smart Sipper-tilbehøret i et reguleret eller kvalitetskontrolmiljø, skal du drage fordel af vores unikke fuld-system-kvalifikation for at sikre overensstemmelse med instrumentet og tilbehøret som en komplet enhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Syrebestandigt pumpeslangesæt
Til brug med (udstyr) Evolution Smart Sippers