Beskrivelse
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometre er letanvendeligt prøveudtagningstilbehør med en pålidelig peristaltisk pumpe med flere ruller. Når Smart Sipper er installeret, vises alle sipper-kontroller automatisk i softwaren. Metoder kan automatiseres, så prøverne måles automatisk, efter at de er nippet. Smart Sipper-tilbehør har tilstande til at returnere prøven til den originale beholder, sende prøven til spild eller køre kontinuerligt.
- Fuldt integreret drift med Thermo Videnskabelig ™ INDSIGT™ og Thermo Scientific ™ VISION™ software metoder. Prøver kan nippes efterfulgt af automatisk måling og returnering af prøven eller pumpning til spild.
- Automatisk genkendelse af software, smart justering og serienummerrapportering
- I stand til at håndtere prøvevolumener μfra 200 L til 9.999 ml og en fuldt tilpasselig slurkvolumen og luftspalte
- Softwareassisteret kalibreringsrutine for at forenkle processen med at skifte slange og metoder
- Sippers understøtter 10 mm banelængde celler og kortere banelængde celler med brug af en passende afstandsholder. Celler med længere stilængde understøttes ikke.
- Specialiserede slangepakker til rådighed for
- mild kemisk brug (siliconeslange)
- syrefast (c-flex)
- biokompatibel (Chemdurance Bio )
- kemisk resistent (Viton )
- Udskiftning af flow-celle-stik til begge Starna og Hellma tilgængelige celler
Advarsler vedrørende bestilling:
Når du implementerer Smart Sipper-tilbehøret i et reguleret eller kvalitetskontrolmiljø, skal du drage fordel af vores unikke fuld-system-kvalifikation for at sikre overensstemmelse med instrumentet og tilbehøret som en komplet enhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kemisk silikonepumpeslanger |
| Til brug med (udstyr) | Evolution Smart Sippers |