Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tilbehør
Artikelnummer. 15327273 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
CETAC ASX-280 Autosampler; 2-racksystem
CETAC ASX-560 Autosampler; 4-racksystem
Evolution One/One Plus Adgang.
Kemisk resist. Slanger til pumper
Kemisk silikonepumpeslange
Quartz Flowcell, 10 mm bane
Syrebestandigt pumpeslangesæt
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15327273 Quartz Flowcell, 10 mm bane -
16641994 CETAC ASX-280 Autosampler; 2-racksystem -
17144075 CETAC ASX-560 Autosampler; 4-racksystem -
10501159 Evolution One/One Plus Adgang. Hver
15801148 Kemisk silikonepumpeslange Hver
15811148 Syrebestandigt pumpeslangesæt Hver
15821148 Kemisk resist. Slanger til pumper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15327273 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 268857400
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Få mest muligt ud af din Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometer med et bredt udvalg af Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper tilbehør.
Thermo Scientific™ Evolution™ Smart™ Sipper Tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ Spektrofotometre er letanvendeligt prøveudtagningstilbehør med en pålidelig peristaltisk pumpe med flere ruller. Når Smart Sipper er installeret, vises alle sipper-kontroller automatisk i softwaren. Metoder kan automatiseres, så prøverne måles automatisk, efter at de er nippet. Smart Sipper-tilbehør har tilstande til at returnere prøven til den originale beholder, sende prøven til spild eller køre kontinuerligt.
  • Fuldt integreret drift med Thermo Videnskabelig ™ INDSIGT™ og Thermo Scientific ™ VISION™ software metoder. Prøver kan nippes efterfulgt af automatisk måling og returnering af prøven eller pumpning til spild.
  • Automatisk genkendelse af software, smart justering og serienummerrapportering
  • I stand til at håndtere prøvevolumener μfra 200 L til 9.999 ml og en fuldt tilpasselig slurkvolumen og luftspalte
  • Softwareassisteret kalibreringsrutine for at forenkle processen med at skifte slange og metoder
  • Sippers understøtter 10 mm banelængde celler og kortere banelængde celler med brug af en passende afstandsholder. Celler med længere stilængde understøttes ikke.
  • Specialiserede slangepakker til rådighed for
    • mild kemisk brug (siliconeslange)
    • syrefast (c-flex)
    • biokompatibel (Chemdurance Bio )
    • kemisk resistent (Viton )
  • Udskiftning af flow-celle-stik til begge Starna og Hellma tilgængelige celler
Advarsler vedrørende bestilling:
Når du implementerer Smart Sipper-tilbehøret i et reguleret eller kvalitetskontrolmiljø, skal du drage fordel af vores unikke fuld-system-kvalifikation for at sikre overensstemmelse med instrumentet og tilbehøret som en komplet enhed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Quartz Flowcell, 10 mm bane
Til brug med (udstyr) Evolution Smart Sippers
Inkluderer Skrueforbindelser og PTFE-slanger