Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution™ Peltier termostattilbehør
Artikelnummer. 15373519 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Evolutionsspektrofotometre
Type:
8-cellet Peltier-system
Enkeltcellet Peltier-system
Inkluderer:
Peltier-køleenhed, 1-prøve
Peltier-køleenhed, 8-prøve
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Type Inkluderer Pakningsstørrelse
15373519 Evolutionsspektrofotometre Enkeltcellet Peltier-system Peltier-køleenhed, 1-prøve Hver
15173416 Evolutionsspektrofotometre 8-cellet Peltier-system Peltier-køleenhed, 8-prøve Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15373519 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 699131100
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Opnå overlegen ydeevne inden for temperaturkontrol og prøveomrøring for mange UV-Synlige analysemetoder.
Thermo Scientific™ Peltier Tilbehør til Thermo Scientific™ Evolution™ En, Evolution™ One Plus og Evolution™ Pro UV-Vis spektrofotometre giver termostatering og ramping med præcis temperaturkontrol, hvilket er vigtigt for mange UV-Synlige analysemetoder. Dette tilbehør er bedre end traditionelle varme-/køleenheder og tilbyder termostatering og ramping med præcis temperaturkontrol mellem 0° C og 110° C. Tilføj overlegen ydeevne med kompakt integreret design, enkel opsætning og hurtig, præcis temperaturkontrol.
Præcis termostatering
Recirkulerende vand giver en effektiv køleplade, der giver Peltier-elementet mulighed for at opvarme eller afkøle blokken over et bredt temperaturområde. Enkeltcelleholderen kan nå så lavt som 0° C og så høj ved 110° C. 8-cellsholderen kan køles til 5° C og opvarmet til 100° C. I modsætning til termostatering med et traditionelt recirkulerende vandbad, hvor en stor mængde væske skal opvarmes eller afkøles, betyder opvarmning eller afkøling af celleholderen med Peltier-effekten hurtigere og mere præcis temperaturstyring.
Temperaturstigning
Thermo Scientific™ INSIGHT™ Software tager kontrol over PCCU1 og giver dig mulighed for at implementere programmeret temperaturrampe med flere rampe- og hold-cyklusser. Tilføj et termoelement og termoelementhub, og du kan overvåge den nøjagtige temperatur i hver celle, mens du udfører opvarmnings- og afkølingscyklusser for at studere
  • DNA-denaturering og -renaturering eller andre komplekse temperaturprogrammerede eksperimenter ved hjælp af INSIGHT 2 Bio software.
  • Maksimal rampe- og hold-cyklusser pr. eksperiment 20
  • Maksimal rampehastighed 20° C pr. minut
  • Minimum rampehastighed 0,4° C pr. minut
Peltier-tilbehør til Evolution 200-serien og 300 UV-Vis-spektrofotometre bruger cirkulerende vand som en varmekilde til opvarmning og en køleplade til afkøling. PCCU1-controllerenheden sørger for flowet eller recirkulerende vand ved at bruge sin egen varmeveksler til at holde vandet tæt på stuetemperatur. Omrøringskontrol til enten enkelt- eller 8-cellede Peltier-celleholdere leveres, når du placerer en mikro-omrørerstang inde i kuvetten. Adgangstemperaturer fra 0° til 110 °C med fast temperatur termostatering fra styreenheden, og med ramping styret af INSIGHT software på Evolution 200 Series UV-Vis spektrofotometre.
Computerstyring og overvågning af bloktemperaturen er mulig med INSIGHT Software til Thermo Scientific Evolution ™ 201, 220 og 260 Bio UV-Vis spektrofotometre. Dette inkluderer temperaturstigning, variabel temperaturkinetik og DNA-smeltningsapplikationer med valgfri INSIGHT Bio software.
Med Evolution 300 UV-Vis spektrofotometer opnås termostatering ved hjælp af interfacet på PCCU1 styreenheden. Temperaturramping understøttes ikke.
Vælg en af vores temperatursondemuligheder for at overvåge temperaturen inde i en enkelt celle på ethvert Evolution Spectrophotometer eller op til 8-celler ved hjælp af INSIGHT Software på Evolution 200 Series UV-Vis Spectrophotometre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Enkeltcellet Peltier-system til evolution spektrofotometre
Type Enkeltcellet Peltier-system
Til brug med (udstyr) Evolutionsspektrofotometre
Inkluderer Peltier-køleenhed, 1-prøve
Målt temperatur Rampehastighed: 0,4-20° C
Temperaturpræcision 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 110 °C