Få mere at vide
Safety First Aid Evolution Minibus og Bus førstehjælpskit, BS8599-2 overholder
Artikelnummer. 31759448
Skift visning
Sterilitet:
Steril
Artikelnummer. Sterilitet
31759448 Steril
1 options
Artikelnummer. 31759448 Leverandør Safety First Aid Leverandørnr. K3500LG
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Designet til at levere passende førstehjælpsindhold til store køretøjer med 1 til 16 passagerer, såsom minibusser, busser og turistbusser.
  • Overholder kravene til den britiske standard BS8599-2 for motorkøretøjer.
  • Ideelt til minibusser og små busser.
  • Busser og turistbusser, der transporterer mere end 17 passagerer, kræver 2 store køretøjssæt.
  • Der bør foretages en risikovurdering for at identificere, om der er behov for ekstra førstehjælpsudstyr.
  • Mål: 30 cm x 25 cm x 12 cm
  • BS8599-2 Minibus og Bus førstehjælpssæt i Evolution-kassen indeholder:
    • 1 x Førstehjælpsvejledningsfolder
    • 2 x HypaCover traumeforbindinger, medium
    • 1 x HypaCover Traumeforbinding, stor
    • 2 x HypaCover sterile forbindinger, 12 x 12 cm
    • 2 x HypaBand trekantede bandager
    • 2 x HypaCover klæbeforbindinger, 10 x 8 cm
    • 20 x HypaPlast vaskesikre pudser
    • 5 x HypaTouch nitrilhandsker
    • 2 x HypaGuard ansigtsskjolde
    • 3 x HypaGuard folietæpper
    • 20 x HypaClean sterile servietter
    • 4 x HypaSoothe Burns-forbindinger, 10 x 10 cm
    • 1 x Tøjskærere
Tekniske data
Produkttype Førstehjælpskasse
Materiale Plast