Få mere at vide
Thermo Scientific™ Evolution ISA-200 Integrerende Sfære-relaterede & tilbehør
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Løs dine sværeste prøvemålingsproblemer med Thermo Scientific Evolution™ ISA-220 Integrating Sphere. Dette højeffektive tilbehør måler spredning af faste stoffer ved reflektans og spredningsopløsninger ved transmittans. Fremstillet af Spectralon™ , kvalitetsstandarden inden for diffuse reflekterende belægninger, leverer denne integrerende kugle med en diameter på 60 mm måleydelse til 2A (1%T eller 1%R) og derover, og matcher eller overstiger måleområdet for større kugler, der koster meget mere. Ildfaste faste stoffer, film og gennemskinnelige faste stoffer kan måles direkte ved hjælp af standardklemmer. Til brug med Thermo Scientific Evolution One Plus UV-Vis spektrofotometre .
Se bestillingstabellen nedenfor for det katalognummer, der passer til dine behov.
Måling af spredningsløsninger
Opløsninger med suspenderede partikler, selv partikler, der er for små til at se med det blotte øje, vil sprede lys ved alle bølgelængder ud over enhver elektronisk absorbans, der er forbundet med arten i opløsning, som du ønsker at analysere. Denne spredning dæmper strålen, så den målte transmittans er lavere (absorbansen er højere) end“ ægte” værdi for analytten. I et konventionelt kuvetteeksperiment når det meste af lyset, der spredes væk fra strålens akse, ikke detektoren. Med en integrerende sfære direkte bag prøven kommer næsten alt det fremadspredte lys ind i sfæren, hvor fotonerne hopper rundt, indtil de rammer detektoren og måles som transmitteret lys. Med ISA-220-integreringssfæren bliver dine målinger af spredningsopløsninger mere nøjagtige, mere reproducerbare og langt mindre afhængige af fordelingen af partikelstørrelser i opløsning, end de ville være i et simpelt kuvetteeksperiment.
Måling af spredningsfaststoffer
Hvor meget lys af en bestemt bølgelængde passerer gennem din beholdervæg? Hvor effektiv er din UV-absorberende belægning eller additiv? Hvis du måler et spredende fast stof uden en integrerende kugle, måler du kun de fotoner, der passerer gennem materialet og forbliver på aksen. Resultatet er, at du får en kunstig lav aflæsning af den samlede transmittans. For meget spredte containervægge kan fejlen være så stor som 1000x! Vælg ISA-220 for at måle, hvor meget lys der virkelig passerer gennem dit materiale.
Ildfaste faste stoffer
Hvis dit materiale er et monolitisk fast stof, er den eneste måde at måle dets elektroniske absorptionsegenskaber på at reflektere fotoner fra det. I et sådant tilfælde er en integrerende sfære den eneste mulighed. Lys, der reflekteres i alle vinkler, fanges og måles af kuglen. Thermo Scientific™ INSIGHT™ software til Thermo Scientific Evolution ™ 220™ kan måle direkte i Kubelka-Munk-enheder for at hjælpe med at forenkle dine studier af elektronisk struktur. Hvis du skal måle farven på et objekt, kan du også gøre dette. Du skal blot scanne den over det passende område for farveskalaen efter eget valg og brug vores Thermo Scientific™VISIONlite™ ColorCalc-software til at beregne de farveparametre, du har brug for.
Pulvere
Vælg ISA-220 pulvercelleholderen, og du behøver kun 0,5 cc materiale for at foretage din måling. Pulvercelleholderen leveres med en referencecelle fyldt med en Spectralon stik og en prøvecelle, hvor et fjeder- og stempeldesign omhyggeligt komprimerer din finslebne prøve for nøjagtig måling.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Detektor type | Silicium-fotodiode |
| Type | Kalibreret diffus reflektans STD |
| Til brug med (udstyr) | Evolution One Plus spektrofotometre |
| Materiale | Spectralon™ |