Få mere at vide
HALYARD™ EVOLUTION™ 4 Standard kirurgisk kittel
Artikelnummer. 30274779 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Stor, X-lang
Større
X-Large
X-stor, X-lang
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Sterilitet
30274779 Stor, X-lang Steril
17858377 Større Ikke-steril
17898577 Stor, X-lang Ikke-steril
17808587 X-Large Ikke-steril
17818587 X-stor, X-lang Ikke-steril
30274653 Lille Steril
30274729 Større Steril
30274719 X-Large Steril
30274683 X-stor, X-lang Steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 30274779 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. 90013
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
EVOLUTION™ 4 bløde engangs-kirurgiske kapper bruger HALYARDs™ åndbare SMS stof, hvilket giver den rette balance mellem komfort og beskyttelse under procedurer med lav til moderat væskekontakt.
  • Ideelle til kortere, minimalt invasive procedurer tilbyder EVOLUTION™ 4 Standard Surgical Gowns flere fordele:
  • Gul krave: Kan nemt genkende en standard performance-kappe
  • HALYARD™ åndbart SMS stof: maksimerer luftcirkulation for kølig komfort
  • Blødt, let og åndbart stof, behandlet for alkoholafvisende og statisk opløsning: holder personalet beskyttet, men samtidig køligt og komfortabelt
  • Lav linting: hjælper med at reducere risikoen for sårkontaminering og infektion
  • Opfylder standardydelsesniveauet pr. EN13795-1:2019
  • Raglan-ærmer for ekstra komfort og fri bevægelse
  • Tilgængelige sterile og ikke-sterile
  • Steril kjole pakket individuelt og med 2 håndklæder for ekstra bekvemmelighed
  • Ikke-sterile kittler pakkede bulk i en pose for at reducere emballagen
Tekniske data
Størrelse Stor, X-lang
Køn Unisex
Længde (engelsk) 145 cm
Længde (metrisk) 145 cm
Antal lommer Ingen
Bredde (engelsk) 72 cm
Bredde (metrisk) 72 cm
Produkttype Kirurgisk kappe
Materiale SMS
Farve Blå
Lukketype Kroghals med bånd og bånd
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Manchet stil Strik
Latex fri Ja
Ærmestil Raglan-ærme
Inkluderer 1 håndklæde
Certificeringer/compliance Forordning (EU) 2017/745 Klasse I, EN 13795
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
nr. pr. pakke 1