Få mere at vide
Evofosfamide, MedChemExpress
Beskrivelse
Evofosfamide (TH-302) is a hypoxia-activated prodrug with IC50 of 10 μM and 1000 μM in hypoxia (N2) and normoxia (21% O2), respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Evofosfamide |
| CAS | 918633-87-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C9H16Br2N5O4P |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | TH-302 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 94 mg/mL (209.34 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | O=P(NCCBr)(OCC1=CN=C(N1C)[N+]([O-])=O)NCCBr |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.04 |
| Vis mere |