Få mere at vide
Evodiamin, TRC
Artikelnummer. 30370228
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30370228 1 g
1 options
Artikelnummer. 30370228 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9454801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Evodiamine
CAS 518-17-2
Molekylær formel C19 H17 N3 O
Mængde 1 g
Synonym Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (13bS)-, Evodiamine (6CI,7CI,8CI), Indolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, 8,13,13b,14-tetrahydro-14-methyl-, (S)-, (13bS)-8,13,13b,14-Tetrahydro-14-methylindolo[2',3':3,4]pyrido[2,1-b]quinazolin-5(7H)-one, (+)-Evodiamine, Evodiamine, (+)-, d-Evodiamine
InChI formel InChI=1S/C19H17N3O/c1-21-16-9-5-3-7-14(16)19(23)22-11-10-13-12-6-2-4-8-15(12)20-17(13)18(21)22/h2-9,18,20H,10-11H2,1H3/t18-/m0/s1
SMIL CN1[C@H]2N(CCc3c2[nH]c4ccccc34)C(=O)c5ccccc15
Molekylvægt (g/mol) 303.36
Formel vægt 303.1372